安全性情報
ABS90
Sigma-Aldrich
抗ノッチ1抗体、細胞外
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Notch homolog 1, translocation-associated (Drosophila), Notch (Drosophila) homolog 1 (translocation-associated), Translocation-associated notch protein TAN-1, neurogenic locus notch homolog protein 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
human, rat
テクニック:
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
citations:
2
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
canine (91% sequence homology), mouse (97% sequence homology), chimpanzee (92% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NOTCH1(4851)
rat ... Notch1(25496)
詳細
ノッチ遺伝子は上皮成長因子(EGF)様ホメオティック遺伝子ファミリーに属し、細胞外領域に数が変動するシステインリッチEGF様リピートを持つ膜貫通タンパク質をコードします。哺乳類では4つのノッチ遺伝子が報告されており、これにはノッチ1、ノッチ2、ノッチ3、ノッチ4(Int-3)が含まれ、神経系やその他の構造の分化に関与していると考えられています。EGF様タンパク質デルタおよびセラートがノッチ1のリガンドとして特定されています。成熟したノッチタンパク質は、ノッチ前タンパク質と切断されて、複数のEGF様リピートを含む細胞外サブユニット(NEC)と細胞内領域を含む膜貫通サブユニット(Ntm)からなるヘテロ二量体の受容体となります。
特異性
この抗体はノッチ1を認識します。
免疫原
エピトープ:細胞外ドメイン
ラットノッチ1の細胞外ドメインに相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質
アプリケーション
免疫組織染色: 希釈倍率1:400で使用、消化管および大腸がん組織中のノッチ1を検出できます。
抗ノッチ1細胞外抗体は、ノッチ1量を検出において、WB、IH(P)での使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
成長因子および受容体
品質
ヒトリンパ節ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、10 µgのヒトリンパ節ライセートでノッチ1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約260 kDa ノッチ1細胞外の算出値:約183 kDa
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ヒトリンパ節ライセート
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABS90:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matthew J White et al.
The Journal of cell biology, 222(12) (2023-10-05)
Notch receptors control tissue morphogenic processes that involve coordinated changes in cell architecture and gene expression, but how a single receptor can produce these diverse biological outputs is unclear. Here, we employ a 3D model of a human ductal epithelium
Fernanda Silva et al.
Oncology letters, 12(4), 2686-2691 (2016-10-05)
Epithelial ovarian cancer is the most lethal gynecologic malignancy, despite advances in treatment. The most common histological type, high-grade ovarian serous carcinoma (OSC) is usually diagnosed at an advanced stage, and although these types of tumors frequently respond to surgery