安全性情報
MAB5352
Sigma-Aldrich
抗Notch 1抗体、クローンmN1A
clone mN1A, Chemicon®, from mouse
別名:
Anti-AOS5, Anti-AOVD1, Anti-TAN1, Anti-hN1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
mN1A, monoclonal
化学種の反応性
rat, mouse, feline
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NOTCH1(4851)
詳細
Notch1は3つのドメインから構成されます。細胞外ドメインには、36個の上皮増殖因子(EGF)リピートと3個のlin-12/Notchリピート(LNR)があり、細胞間相互作用において受容体として機能します。単一の膜貫通ドメイン(TM)があります。細胞内ドメインには、6個のcdc10/アンキリンリピート(cdc10)と、新たに定義されたNotchサイトカイン応答(NCR)領域があり、この領域には推定上の双節型NLS(核局在化シグナル)が含まれています。
特異性
Notch1の細胞内ドメインを認識します。この抗体は、Notch1の「活性化された」細胞内型に高い親和性を示しますが、全長(未処理またはヘテロ二量体細胞表面)型に対する親和性は低いです。Notch2、3、4とは反応しません。
免疫原
GST融合タンパク質として発現させたマウスNotch1のCdc10-NCR領域。
アプリケーション
ECLを用いたウェスタンブロット
免疫組織染色
免疫細胞染色
免疫沈降
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
抗Notch 1抗体、クローンmN1Aは、Notch 1検出用の高品質のマウスモノクローナル抗体であり、ICC、IHC、IP、WBで検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス&核内機能分子
研究サブカテゴリー
転写因子
ターゲットの説明
272.5 kDa(処理型は230 kDa)
関連事項
代替品:04-1046
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインA精製
精製免疫グロブリン。 液体。
保管および安定性
出荷日から1年間、2–8°Cで保存できます。凍結融解を繰り返さないため、分注してください。製品の回収率を最大化するため、解凍した後キャップを開ける前に、元のバイアルを遠心してください。
アナリシスノート
コントロール
胎児組織では、脾臓、脳幹、および肺を使用。ほとんどの成体組織では、リンパ組織を使用。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB5352-25UG:
MAB5352:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fei Guo et al.
Cell biology international, 36(11), 997-1004 (2012-08-08)
Angiogenesis takes place after brain ischaemia, and stroke-induced angiogenesis in ischaemic brain may be associated with improved neurological recovery. Bone MSCs (marrow stromal cells) transplantation can promote this vital angiogenesis in ischaemic zones, but the mechanisms by which MSCs promoting
Xue-Liang Zhou et al.
Journal of cellular physiology, 234(6), 8834-8845 (2018-10-15)
During myocardial infarction (MI), cardiac fibroblasts (CFs) transform into myofibroblast (CMT). This study aimed to investigate the crosstalk of Notch1 and transforming growth factor-β1 (TGF-β1)/Smad3 signaling in the regulation of CMT and myocardial fibrosis. Primary CFs were isolated from young
Shu Li et al.
Molecular medicine reports, 9(6), 2233-2238 (2014-03-20)
Brain arteriovenous malformation (bAVM) is currently one of the most common cerebral vascular diseases, which result in severe clinical outcomes. The Notch signaling pathway is involved in vasculogenesis and angiogenesis, as well as vascular remodeling and arteriovenous differentiation in multiple
Yan-Min Feng et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 13(5), 782-791 (2014-01-09)
A critical process of early oogenesis is the entry of mitotic oogonia into meiosis, a cell cycle switch regulated by a complex gene regulatory network. Although Notch pathway is involved in numerous important aspects of oogenesis in invertebrate species, whether
Susanne Pettersson et al.
The Biochemical journal, 450(3), 523-536 (2012-12-21)
The Notch receptor is necessary for modulating cell fate decisions throughout development, and aberrant activation of Notch signalling has been associated with many diseases, including tumorigenesis. The E3 ligase MDM2 (murine double minute 2) plays a role in regulating the