安全性情報
ABT131
Sigma-Aldrich
抗PT RF/cavin-1抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Polymerase I and transcript release factor, Cavin-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
mouse, rat, human
テクニック:
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
citations:
3
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, rat, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
bovine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CAVIN1(284119)
詳細
ポリメラーゼIおよび転写産物放出因子(PTRF)は別名“cavin-1”と呼ばれる小さな細胞質タンパク質です。さまざまな種類の細胞において、カベオリン-1と相互作用して特殊な膜の陥入(またはカベオラ)を構築します。カベオラは特定のタンパク質と脂質を収容し、細胞のシグナル伝達とエンドサイトーシスにおいて中心的な役割を果たします。PTRFは代謝においても役割を果たします。機能的PTRFを欠損したマウスは、高インスリン血症と耐糖能異常を発症します。また、PTRFは前立腺癌の原因にもなる可能性があります。
特異性
PTRF/cavin-1のコイルドコイルドメインを認識します。
免疫原
ヒトPTRF/cavin-1のコイルドコイルドメインに対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:500で使用、マウス心臓組織およびマウス肺胞組織中のPTRF/cavin-1を検出できます。
抗PTRF/cavin-1抗体は、PTRF/cavin-1の量を検出します;公表済み;ウェスタンブロッティング、IHC(P)における使用について検証済み。
品質
ヒト肺組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:1 mg/mLで使用、ヒト肺組織ライセート10 mg中のPTRF/cavin-1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約60 kDa、約43 kDa。43 kDa、33 kDa、23 kDaに3つのアイソフォームが存在することが知られています。独立した研究室において、翻訳後修飾により約60 kDaでPTRFが観察されました(Hill, M. M., et al. (2008).Cell.132(1):113-124.)。
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABT131:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michael L De Ieso et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 855097-855097 (2022-04-05)
Polymorphisms in the CAV1/2 gene loci impart increased risk for primary open-angle glaucoma (POAG). CAV1 encodes caveolin-1 (Cav1), which is required for biosynthesis of plasma membrane invaginations called caveolae. Cav1 knockout mice exhibit elevated intraocular pressure (IOP) and decreased outflow
Yin Shi et al.
Autophagy, 11(5), 769-784 (2015-05-07)
CAV1 (caveolin 1, caveolae protein, 22kDa) is well known as a principal scaffolding protein of caveolae, a specialized plasma membrane structure. Relatively, the caveolae-independent function of CAV1 is less studied. Autophagy is a process known to involve various membrane structures
Maider Varela-Guruceaga et al.
Frontiers in physiology, 11, 565486-565486 (2020-12-17)
Repetitive complete or incomplete pharyngeal collapses are leading to chronic intermittent hypoxia (CIH), a hallmark feature of obstructive sleep apnea (OSA) syndrome responsible for many metabolic disorders. In humans, an association between OSA and insulin resistance has been found independently