Merck
O8264
Sigma-Aldrich
抗ORAI1 ウサギ宿主抗体
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗CRACM1抗体, 抗TMEM142A, 抗カルシウム放出-活性化カルシウムチャネルタンパク質1抗体, 抗膜貫通型タンパク質142A抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~35 kDa (non-glycosylated)
antigen ~50 kDa (glycosylated)
化学種の反応性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of human HEK-293T cells expressing ORAI1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ORAI1(84876)
mouse ... Orai1(109305)
詳細
ORAIカルシウム放出活性化カルシウムモジュレーター1(ORAI1)は、Ca2+放出活性化(CRAC)チャネルの孔形成サブユニットです。このタンパク質は、4つの予測される膜貫通ドメインと、細胞内のアミノおよびカルボキシ末端ドメインを有しています。ORAI1遺伝子はヒト染色体12q24.31に位置します。
免疫原
ヒトORAI1のアミノ酸288~301に相当する合成ペプチドのKLH結合体。相当する配列はラットおよびマウスでは2アミノ酸異なります。
アプリケーション
ウサギで産生された抗ORAI1抗体は、免疫組織染色およびウェスタンブロッティングに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ORAIカルシウム放出活性化カルシウムモジュレーター1(ORAI1)は、細胞へのCa2+流入を調節します。このチャネルは、間質相互作用分子-1(STIM-1)によって活性化されます。このタンパク質をコードする遺伝子の変異は、遅発性の管状凝集体ミオパチーと先天性縮瞳に関連していることが示されています。
物理的形状
0.01 M PBS溶液 (pH 7.4, 15 mM アジ化ナトリウム含有)。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
O8264-200UL:
O8264-25UL:
O8264-VAR:
O8264-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Antibody-Mediated Targeting of the Orai1 Calcium Channel Inhibits T Cell Function
Jennifer H. Cox
PLoS ONE (2013)
Calcium Influx of Mast Cells Is Inhibited by Aptamers Targeting the First Extracellular Domain of Orai1
Renshan Sun
PLoS ONE (2016)
Lisa J Robinson et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 92(7), 1071-1083 (2012-05-02)
Calcium signaling plays a central role in the regulation of bone cells, although uncertainty remains with regard to the channels involved. In previous studies, we determined that the calcium channel Orai1 was required for the formation of multinucleated osteoclasts in
Functional Analysis of Orai1 Concatemers Supports a Hexameric Stoichiometry for the CRAC Channel.
Yen M
Biophysical Journal (2016)
Jennifer H Cox et al.
PloS one, 8(12), e82944-e82944 (2014-01-01)
Despite the attractiveness of ion channels as therapeutic targets, there are no examples of monoclonal antibodies directed against ion channels in clinical development. Antibody-mediated inhibition of ion channels could offer a directed, specific therapeutic approach. To investigate the potential of