分子量
antigen 90 kDa
交差性
human, rat, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using extracts of rat PC12 cells.
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using human HeLa cells.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of mouse 3T3 cells.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STIM1(6786)
mouse ... Stim1(20866)
rat ... Stim1(117086)
詳細
免疫原
アプリケーション
- western blot
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
IXO14348:
S6197-200UL:
S6197-VAR:
S6197-100UL:
S6197-BULK:
S6197-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)