精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PCNT(5116)
詳細
ペリセントリン(pericentrin)はカルモジュリンと結合して中心体に発現し、タンパク質やタンパク質複合体を固定する多機能な足場を提供します。 ペリセントリンが微小管核形成や紡錘体の組織化において一定の役割を果たすという証拠も得られています。 最近の研究によれば、ペリセントリンはマジェフスキー骨形成性原始性小人症2型(MOPDII)およびセッケル症候群においてもある役割を果たしています。 最近ではネットワークモデリングが使用されるようになり、この手法によれば乳がん感受性と中心体欠陥は直接的にリンクしています。 固形腫瘍における中心体異常に付随してペリセントリンレベルが上昇し、ペリセントリン組織の欠陥が増大することから、ペリセントリンを中心体欠陥とがん(およびその進行)を示すマーカーとしての使用できる可能性があります。
特異性
その他の相同性:マウス(89%の配列相同性)。 ラットに対する相同性は認められませんでした。
免疫原
ヒトJHDM1Bに対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫細胞染色:代表的ロットの1:500希釈液を使用してHeLa細胞中のペリセントリンを検出できます。
抗FAK抗体は、FAKの検出において、WB、IP、ICでの使用が検証されています。
品質
HeLa細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:本抗体の0.5 µg/mLを使用して10 µgのHeLa細胞ライセート中のペリセントリンを検出できます。Tweenなしでウェスタンブロッティングを行ないました。
ウェスタンブロッティング:本抗体の0.5 µg/mLを使用して10 µgのHeLa細胞ライセート中のペリセントリンを検出できます。Tweenなしでウェスタンブロッティングを行ないました。
ターゲットの説明
実測値:約250 kDa。
Uniprotでは、選択的スプライシングで調製された2種類のアイソフォーム(分子量378 & 355 kDa)が説明されています。しかし、内生ライセートのウェスタンブロッティングにおいては分子量約250 kDa & 約150 kDaにおいてPericentrinが観測されています (Wen, Y., et al. (2008).J Biol Chem. 283(5);2793-2803)。
Uniprotでは、選択的スプライシングで調製された2種類のアイソフォーム(分子量378 & 355 kDa)が説明されています。しかし、内生ライセートのウェスタンブロッティングにおいては分子量約250 kDa & 約150 kDaにおいてPericentrinが観測されています (Wen, Y., et al. (2008).J Biol Chem. 283(5);2793-2803)。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABT59:
試験成績書(COA)
Biology open, 7(5) (2018-04-25)
Dynein is the sole processive minus-end-directed microtubule motor found in animals. It has roles in cell division, membrane trafficking, and cell migration. Together with dynactin, dynein regulates centrosomal orientation to establish and maintain cell polarity, controls focal adhesion turnover and
Molecular medicine reports, 16(6), 8685-8690 (2017-10-11)
Previous studies have indicated that glomerular podocyte injury serves a crucial role in proteinuria during the process of chronic kidney disease. The slit diaphragm of podocytes forms the final barrier to proteinuria. Dendrin, a constituent of the slit diaphragm protein
Scientific reports, 9(1), 7555-7555 (2019-05-19)
Allergic asthma is characterized by airway smooth muscle layer thickening, which is largely attributed to cell division that requires the formation of centrosomes. Centrosomes play a pivotal role in regulating bipolar spindle formation and cell division. Before mitosis, centrosomes undergo
Cancers, 13(23) (2021-12-11)
Previous data on glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) inhibition in cancer models support a cytotoxic effect with selectivity for tumor cells compared to normal tissue but the effect of these inhibitors in glioma has not been widely studied. Here, we
The Journal of biological chemistry, 292(31), 12874-12884 (2017-06-18)
The X-linked deubiquitinase USP9X has been implicated in multiple pathological disorders including malignancies and X-linked intellectual disability. However, its biological function and substrate repertoire remain to be investigated. In this study, we utilized the tandem mass tag labeling assay to