安全性情報
AC113
Sigma-Aldrich
抗ネオマイシンホスホトランスフェラーゼII抗体| AC113
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Aminoglycoside 3′-phosphotransferase, APH(3′)-II, APH(3′)II, Kanamycin kinase, type II, Neomycin-kanamycin phosphotransferase type II
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
western blot: suitable
citations:
5
由来生物
rabbit
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
ネオマイシンホスホトランスフェラーゼIIは、細菌にはカナマイシンとネオマイシンに対する耐性を付与し、哺乳類細胞にはG418(ジェネチシン®、G418硫酸)に対する耐性を付与します。これらの抗生物質は、リボソーム成分に結合し、タンパク質合成を阻害します。NPT IIは、これらの抗生物質の細胞内への能動輸送を妨げると考えられているリン酸化を介して、これらの抗生物質を阻害します。抗NPT II抗体によるトランスフェクト細胞ライセートのイムノブロッティング解析を用いて、異なるプラスミドによる複数のトランスフェクションを並行して行う実験において、相対的なトランスフェクション効率を測定できます。
特異性
この抗体は、カナマイシン/ネオマイシン耐性遺伝子であるnptII(アミノグリコシド3′-ホスホトランスフェラーゼ)を含むプラスミドでトランスフェクトまたは形質転換された細胞ライセートに反応します。
免疫原
完全長ネオマイシンホスホトランスフェラーゼ(NPT)IIに対応するリコンビナント・タンパク質。
アプリケーション
研究のカテゴリ
二次抗体および対照抗体
研究のサブカテゴリ
キナーゼおよびホスファターゼ
品質
pUSEamp(-)でトランスフェクトした未処理HEK293細胞およびネオマイシン処理HEK293細胞におけるウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、pUSEamp(-)でトランスフェクトしたネオマイシン処理HEK293細胞10 µg中のネオマイシンホスホトランスフェラーゼIIを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約29 kDa。
物理的形状
pSUSEamp(-)でトランスフェクトした未処理HEK293細胞およびネオマイシン処理HEK293細胞。
アフィニティー精製
未処理HEK293細胞およびpSUSEamp(-)をトランスフェクトしたネオマイシン処理HEK293細胞。
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8℃で受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
対照
pSUSEamp(-)をトランスフェクトした未処理HEK293細胞およびネオマイシン処理HEK293細胞。
法的情報
Geneticin is a registered trademark of Gibco BRL Life Technologies, Inc.
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AC113:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kumi Harada et al.
International journal of molecular sciences, 17(11) (2016-11-10)
In the endoplasmic reticulum (ER), misfolded and unfolded proteins are eliminated by a process called ER-associated protein degradation (ERAD) in order to maintain cell homeostasis. In the ERAD pathway, several ER-localized E3 ubiquitin ligases target ERAD substrate proteins for ubiquitination
Saleh Bhar et al.
Human mutation, 41(11), 1918-1930 (2020-08-14)
Diamond-Blackfan anemia (DBA) is a ribosomopathy of variable expressivity and penetrance characterized by red cell aplasia, congenital anomalies, and predisposition to certain cancers, including early-onset colorectal cancer (CRC). DBA is primarily caused by a dominant mutation of a ribosomal protein
Novel proteasome assembly chaperone mutations in PSMG2/PAC2 cause the autoinflammatory interferonopathy CANDLE/PRAAS4.
Adriana A de Jesus et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 143(5), 1939-1943 (2019-01-22)
Sharan Paul et al.
Nature communications, 9(1), 3648-3648 (2018-09-09)
Spinocerebellar ataxia type 2 (SCA2) is a neurodegenerative disease caused by expansion of polyglutamine tract in the ATXN2 protein. We identified Staufen1 (STAU1) as an interactor of ATXN2, and showed elevation in cells from SCA2 patients, amyotrophic lateral sclerosis (ALS)
Gabrielle Henslee et al.
Cold Spring Harbor molecular case studies, 7(1) (2021-01-16)
Telomere biology disorders, largely characterized by telomere lengths below the first centile for age, are caused by variants in genes associated with telomere replication, structure, or function. One of these genes, ACD, which encodes the shelterin protein TPP1, is associated