由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
アプリケーション
Goat anti-Mouse IgM Antibody is an antibody against Mouse IgM for use in ELISA, IP & WB.
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AP128:
試験成績書(COA)
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1078, 65-88 (2013-08-27)
Neural stem cells (NSC) are not only a valuable tool for the study of neural development and function, but an integral component in the development of transplantation strategies for neural disease. NSC can be used to study how neurons acquire