由来生物
goat
品質水準
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rabbit
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
0.6 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
ヤギ抗ラットIgGアフィニティー精製抗体、アルカリフォスファターゼ結合体。
免疫グロブリンG(IgG)は、ヒト血清に最も豊富に含まれているタンパク質の1つで、成人血液中の正常レベルは8~17 mg/mLです。IgGは微生物に対する体の防御にとって重要であり、その分子は適応免疫反応の一部としてBリンパ球によって産生されます。IgG分子には独立した2つの機能があります。それは、反応を誘発した病原体と結合すること、およびその他の細胞と分子を動員して抗原を破壊することです。IgGプールの変動は体細胞組み換えによって生じ、任意の時点における個体の特異性の数は1011バリアントに及ぶと推定されています。
アプリケーション
ELISA:1:5,000~1:50,000。
ウェスタンブロッティング:1:5,000~1:50,000。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
ウェスタンブロッティング:1:5,000~1:50,000。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
Goat anti-Rabbit IgG Antibody、Alkaline Phosphatase conjugateはウサギIgGに対する抗体であり、ELISA & WBで使用されます。
研究のカテゴリ
二次抗体および対照抗体
二次抗体および対照抗体
研究サブカテゴリー
全免疫グロブリン二次抗体
全免疫グロブリン二次抗体
関連事項
先発品:AP158A
物理的形状
イムノアフィニティー精製
再溶解:
滅菌蒸留水で再溶解し、バイアルラベルに記載されている容量と一致させてください。本製品を室温で1~2時間立てておいても完全に透明にならない場合は、遠心分離またはボルテックスしてください。
滅菌蒸留水で再溶解し、バイアルラベルに記載されている容量と一致させてください。本製品を室温で1~2時間立てておいても完全に透明にならない場合は、遠心分離またはボルテックスしてください。
保管および安定性
凍結乾燥材料を2~8°Cで開封まで保存してください。再溶解後のこの製品は、2~8°Cで数週間、未希釈溶液として安定です。冷凍しないでください。再溶解後にさらに保存する場合は、同量のグリセロールを添加して50%グリセロールの最終濃度にしてください。2~8°Cで最大12カ月保存できます。グリセロールを添加すると、タンパク質と緩衝塩の濃度が半減するため注意が必要です。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AP132A:
試験成績書(COA)
Pesticide biochemistry and physiology, 140, 69-78 (2017-08-02)
Extensive herbicide usage has led to the evolution of resistant weed populations that cause substantial crop yield losses and increase production costs. The multiple herbicide resistant (MHR) Avena fatua L. populations utilized in this study are resistant to members of
Free radical biology & medicine, 141, 408-415 (2019-07-07)
Sickle cell disease (SCD) is a monogenetic disease that results in the formation of hemoglobin S. Due to more rapid oxidation of hemoglobin S due to intracellular heme and adventitious iron in SCD, it has been thought that an inherent
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 36(4), e22267-e22267 (2022-03-21)
Peroxiredoxin-2 (Prx-2) is a critical antioxidant protein in red blood cells (RBC). Prx-2 is oxidized to a disulfide covalently-bound dimer by H2 O2 , and then reduced back by the NADPH-dependent thioredoxin-thioredoxin reductase system. The reduction of oxidized Prx-2 is
PloS one, 14(2), e0212909-e0212909 (2019-03-01)
In Klebsiella pneumoniae CG43S3, deletion of the response regulator gene rcsB reduced the capsular polysaccharide amount and survival on exposure to acid stress. A comparison of the pH 4.4-induced proteomes between CG43S3 and CG43S3ΔrcsB revealed numerous differentially expressed proteins and
Transfusion, 55(12), 2967-2978 (2015-07-24)
Storage-dependent damage to red blood cells (RBCs) varies significantly. Identifying RBC units that will undergo higher levels of hemolysis during storage may allow for more efficient inventory management decision-making. Oxidative-stress mediates storage-dependent damage to RBCs and will depend on the