由来生物
sheep
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rabbit
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫グロブリンG(IgG)は糖たんぱく質免疫グロブリンファミリーに属し、このファミリーは病原菌に対して免疫反応を示します。IgGは、系本来の免疫エフェクター細胞を動員し、炎症性応答を誘起することによって免疫応答に寄与します。このような炎症性応答はFcg受容体(IgG分子のシアル化されたFc断片と相互作用します)によって仲介されます。この抗体はヤギ抗ウサギIgG(カタログ番号AP510)から処理されます。
特異性
この抗体はウサギIgG,ウサギIgG(Fc)と反応します。ヒトIgGおよびウサギIgMに対してはわずかな交差反応性を持つ可能性があり、マウスIgG、ラットIgG、ニワトリIgY、モルモットIgG、ハムスターIgGに対しては非常に小さな反応交差性を持つか、またはまったく反応しません。
アプリケーション
ヤギ抗ウサギIgG抗体、HRP結合はウェスタンブロッティングでの使用が検証されています。
品質
ウサギIgGの組み換えタンパク質においてウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.1 µg/mLの本抗体は、ウサギIgG組み換えタンパク質0.5 µg中のウサギIgGを検出できます。
ウェスタンブロッティング:0.1 µg/mLの本抗体は、ウサギIgG組み換えタンパク質0.5 µg中のウサギIgGを検出できます。
ターゲットの説明
約53 kDa、実測
物理的形状
PBS、StabilZyme® HRP Conjugate Stabilizer、および0.05% ProClin 150を含むバッファー中の精製ヤギポリクローナル。
アナリシスノート
コントロール
ウサギIgG組み換えタンパク質
ウサギIgG組み換えタンパク質
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
StabilZyme is a registered trademark of SurModics, Inc.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1A
WGK
WGK 2
Jan Code
AP510P:
試験成績書(COA)
Cell reports, 38(6), 110344-110344 (2022-01-31)
SARS-CoV-2 has a broad mammalian species tropism infecting humans, cats, dogs, and farmed mink. Since the start of the 2019 pandemic, several reverse zoonotic outbreaks of SARS-CoV-2 have occurred in mink, one of which reinfected humans and caused a cluster
The Journal of general virology, 102(9) (2021-09-16)
Viruses require host factors to support their replication, and genetic variation in such factors can affect susceptibility to infectious disease. Influenza virus replication in human cells relies on ANP32 proteins, which are involved in assembly of replication-competent dimeric influenza virus
Nature methods, 11(11), 1147-1153 (2014-09-15)
Synthetic genetic circuits incorporating regulatory components based on RNA interference (RNAi) have been used in a variety of systems. A comprehensive understanding of the parameters that determine the relationship between microRNA (miRNA) and target expression levels is lacking. We describe
Journal of virology, 94(3) (2019-11-07)
The avian-origin influenza A virus polymerase is restricted in human cells. This restriction has been associated with species differences in host factor ANP32A. Avian ANP32A supports the activity of an avian-origin polymerase. However, the avian-origin polymerase is incompatible with human
DNA and cell biology, 38(1), 91-106 (2018-11-22)
The considerable amount of experimental evidence has defined the Hippo pathway as a tumor suppressive pathway and increased expression and/or activity of its oncogenic effectors is frequently observed in cancer. However, clinical studies have failed to attribute cancer development and