Merck
CP1501S03
Millipore
Lifegard 1.0 µm(公称)、カートリッジ
pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
別名:
Lifegard Cartridge Filter 10 in. 1.0 µm Code 0
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031610
物質
borosilicate glass fiber (BGF)
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
品質水準
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
製品種目
Lifegard
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Lifegard
パラメーター
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
テクニック
prefiltration: suitable
L
10 in.
W
2.7 in.
カートリッジの長さ(公称)
10 in. (25 cm)
直径
7.4 cm (2.9 in.)
ろ過面積
0.46 m2
不純物
≤1.0 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.1 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤250 mg/cartridge
Matrix
Lifegard
ポアサイズ
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
入力
sample type liquid
カートリッジコード
Code 0 (2-222; O-rings)
詳細
デバイスの構成:カートリッジ
特徴および利点
フォーマット:単層
包装
イージーオープン二重バッグ
その他情報
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:バイオプロセシング
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用上の注意:Steam Sterilization & Integrity Testing ProceduresガイドとVisual Inspection Guideの最初のページを参照してください。
  • 保管について:乾燥した場所で保管してください。
  • 廃棄:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
規格
フィルターグレード:AP15
調製ノート
消毒プロトコル
°80℃の温水で30分間
滅菌法
121 °Cで30分間のオートクレーブ10サイクルまたはSIP
アナリシスノート
≥5 Lの水洗浄後、USP酸化物質検査の要件に適合
重量分析抽出物:制御された室温で水に24時間浸漬後
法的情報
Lifegard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany