物質
TPE seal
polypropylene
品質水準
メーカー/製品名
Clarisolve®
パラメーター
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
H
14 cm (5.3 in.)
L
22 cm (8.5 in.)
W
9.4 cm (3.7 in.)
ろ過面積
0.027 m2
不純物
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
入力
sample type liquid
導電率
≤0.15 μS/cm
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. A sample of filtrate was pulled every 2 minutes during flush and tested for conductivity.
アプリケーション
高密度細胞培養液
規格
フィルターグレード:60HX
調製ノート
滅菌方法
123 °Cで60分のオートクレーブを2回実施後も完全性は維持されます。
123 °Cで60分のオートクレーブを2回実施後も完全性は維持されます。
アナリシスノート
全有機炭素(TOC)残留物:測定値は検出限界以下。
法的情報
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13