Merck
CS40MS01L3
Millipore
Clarisolve® Depth Filter in µPod format
40MS, 40µm, filtration area 0.23 cm², High-density cell cultures, Process Development Scale
別名:
Clarisolve 40 μm Depth Filters in Pod Format, 23 cm2 (0.025 ft2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
製品名
Clarisolve® Depth Filter in µPod format, High-density cell cultures
物質
Millistak+® media
polypropylene
品質水準
メーカー/製品名
Clarisolve®
パラメーター
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤40 °C (Maximum)
H
6.99 cm (2.75 in.)
L
9.07 cm (3.57 in.)
W
4.98 cm (1.96 in.)
ろ過面積
0.0023 m2
不純物
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
全有機炭素(TOC)残留物
0.9-1.2 μg/L
入力
sample type liquid
導電率
0.91 – 1.29 μS/cm
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生産水、ポストオートクレーブ(123°C、60 分 1 サイクル)、フラックス率 600 LMH で 10 分間純水フラッシュ。フラッシュ中、ろ液サンプルを 2 分ごとに採取し、導電率をテストしました。
アナリシスノート
全有機炭素(TOC)残留物:60HXメディアのTOC測定値は、検出限界以下でした。
全有機炭素(TOC)残留物:オートクレーブ滅菌(123 °C、60分1回)および流速600 LMHで10分間の純水フラッシング後。洗浄終了時に、TOC標準値の確認のためサンプルを採取しました。
法的情報
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.