EFHAW100IP
EZ-Fit®ろ過ユニット、吸収パッド付き
0.45 µm MCE white membrane with 100 mL funnel, single packaging with plug, suitable for solid and liquid cultivation
別名:
EZ-Fit®ろ過ファネル、ろ過ユニット, EZ-Fit®ブルーファネルHAWG 100mL、プラグ付き, バイオバーデン試験用の格子入り混合セルロースエステルメンブレン製メンブレンろ過デバイス
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(3)
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
おすすめの製品
物質
blue acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) base
cellulose support
low-density polyethylene plug
polystyrene cover
white filter
white mixed cellulose esters (MCE)
品質水準
認証
EP
ISO
USP
特徴
ready-to-use
メーカー/製品名
EZ-Fit®
包装
pkg of Single packaging with plug
パラメーター
100 mL sample volume
キャパシティ
100 mL
フィルタ直径
47 mm
漏斗容量
100 mL
ポアサイズ
0.45 μm
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EZ-FIT®ろ過ユニットは、白色のグリッド付き混合セルロースエステル(MCE)メンブレンと、セルロースサポートパッドを統合した青色のベースで作られた使い捨てろ過装置です。微生物学的分析のリスクにさらされることなく、安全かつ迅速にメンブレンろ過を行うことができます。
ろ過ユニットは電子ビーム照射され、通気口付きの蓋がろ過中ずっとサンプルを覆い、360°リムがメンブレン転送中に鉗子が誤ってメンブレンろ過領域に触れるのを防ぎ、サンプルを汚染から保護しながら信頼性の高い微生物計数結果を保証します。
EZ-FIT® Azure機能により、透明なファネルと全周充填レベルインジケーターによりどの角度からでも簡単に充填できるEZ-FIT®ろ過ユニットがさらに人間工学的で便利になります。革新的なファネルアセンブリデザインにより、メンブレンのリークとサンプルバイパスはすべて防止されます。
青色のユニットは、ろ過後にメンブレンを寒天培地に移したり、液体培地を追加して装置をペトリ皿に変換したりできる柔軟性を備えています。
ろ過ユニットは国際基準に準拠しており、サンプルの残留物を最小限に抑えます。ユニットは積み重ねられるため、作業面積を節約できます。この使い捨てデバイスは、専用のEZ-Fit®ろ過ヘッドを備えた EZ-Fit®マニホールドに固定する設計となっています。
ろ過ユニットは電子ビーム照射され、通気口付きの蓋がろ過中ずっとサンプルを覆い、360°リムがメンブレン転送中に鉗子が誤ってメンブレンろ過領域に触れるのを防ぎ、サンプルを汚染から保護しながら信頼性の高い微生物計数結果を保証します。
EZ-FIT® Azure機能により、透明なファネルと全周充填レベルインジケーターによりどの角度からでも簡単に充填できるEZ-FIT®ろ過ユニットがさらに人間工学的で便利になります。革新的なファネルアセンブリデザインにより、メンブレンのリークとサンプルバイパスはすべて防止されます。
青色のユニットは、ろ過後にメンブレンを寒天培地に移したり、液体培地を追加して装置をペトリ皿に変換したりできる柔軟性を備えています。
ろ過ユニットは国際基準に準拠しており、サンプルの残留物を最小限に抑えます。ユニットは積み重ねられるため、作業面積を節約できます。この使い捨てデバイスは、専用のEZ-Fit®ろ過ヘッドを備えた EZ-Fit®マニホールドに固定する設計となっています。
アプリケーション
EZ-FIT®ろ過ファネルは、水、製造工程サンプル、または最終製品などの液体サンプル中のバイオバーデン試験において使用されます。ラボのワークフローを最適化し、迅速かつ信頼性の高い微生物学的結果が得られるように設計されています。
特徴および利点
- 透明ファネルであるため、どの角度からでもろ過の完了を確認可能
- 充てん量の全周インジケータにより、ろ過サポート上に設置する際にファネルを回す必要がない
- メンブレンベースの形状によりピンセットでのメンブレンの移動が容易
- ユニットの設計により、片手でファネルを取り外し可能
- ユニットはスタッキング可能で、作業領域のスペースを節約
- これには、より効率的な吸収性パッドとプラグが付属しています。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany