Merck
MZGSWG101
Millipore
Microfil®、EZ-Pak付き®
pore size 0.22 μm
別名:
メンブレンろ過システム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
認証
ISO 7704
メーカー/製品名
Microfil® with EZ-Pak®
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.22 μm pore size
入力
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type beer
sample(s) (environmental)
sample type soft drink
sample type cider
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type food(s)
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Microfilろ過システムは、日常的な微生物試験のためのシンプルで信頼性の高いソリューションです。すぐに使用できる100 mL Microfilファネルは、孔径0.22 μmの白色格子入りEZパックフィルターシステム付きで、各検査後の洗浄と滅菌が不要のため、装置の取り扱いを簡単かつ効率的に行って細菌を捕捉できます。Microfilファネルのプッシュフィットデザインにより、クランプやO-リングを使わずにマニホールドサポートにしっかりとシールできます。従来のフィルターホルダーとは異なり、メンブレン/ファネルインターフェースの密封が不完全であることがなくなり、生物の一貫した回収が行えます。
アプリケーション
これらのフィルターは臨床、化粧品、環境、食品と飲料、工業QC、および医薬品産業で使用されています。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.