主要文書
EFHAW10BS
Millipore
EZ-Fit®ピンクファネルHAWG 100mLバルク
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL, pkg of Bulk packaging with protective bag, suitable for (suitable for solid cultivation)
別名:
-Fit® filtrationユニット、吸収パットなし, バイオバーデン試験用の格子入り混合セルロースエステルメンブレン製メンブレンろ過デバイス, 無菌ろ過ユニット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
物質
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
white filter
品質水準
認証
ISO 7004
無菌性
electron beam irradiated
特徴
ready-to-use
メーカー/製品名
EZ-Fit®
包装
pkg of Bulk packaging with protective bag
フィルタ直径
47 mm
漏斗容量
100 mL
容量
100 mL
ポアサイズ
0.45 μm pore size
適合性
suitable for (suitable for solid cultivation)
for use with EZ-Fit® System
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EZ-Fit® ろ過ユニットは単回使用のろ過デバイスで、ピンク色のベースに白色格子付き混合セルロースエステル(MCE)メンブレンで作られています。微生物学的分析のリスクにさらされることなく、安全かつ迅速にメンブレンろ過を行うことができます。
ろ過ユニットは電子ビーム照射され、通気口付きの蓋がろ過中ずっとサンプルを覆い、360° リムがメンブレン転送中に鉗子が誤ってメンブレンろ過領域に触れるのを防ぎ、サンプルを汚染から保護しながら信頼性の高い微生物計数結果を保証します。
EZ-FIT® Azure 機能により、透明なファネルと全周充填レベルインジケーターによりどの角度からでも簡単に充填できる EZ-FIT ® ろ過ユニットがさらに人間工学的で便利になります。革新的なファネルアセンブリデザインにより、メンブレンのリークとサンプルバイパスはすべて防止されます。
ろ過ユニットは国際基準に適合して、サンプル残量を最小限に抑えます。ユニットは積み重ねられるため、作業面積を節約できます。この使い捨てデバイスは、専用の EZ-Fit® ろ過ヘッドを備えた EZ-Fit® マニホールドに固定する設計となっています。
アプリケーション
EZ-FIT®ろ過ユニットは、製造工程サンプルや最終製品サンプル(飲料、医薬品、および水)などの液体サンプル中のバイオバーデンをチェックするために使用されます。また、本製品は産業QCや水のモニタリングにも使用されます。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.