製品名
GLP-2 ELISA, This GLP-2 ELISA is used to measure & quantify GLP-2 levels in Metabolism & Endocrine research.
品質水準
化学種の反応性
human, rat
包装
kit of 1 × 96 wells
パラメーター
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 75-97%
(Human)
accuracy: 94-109%
(Rat)
sensitivity: 1 ng/mL
(50 μl sample size)
standard curve range: 1-64 ng/mL
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
アプリケーション
research use
検出方法
colorimetric (450nm/590nm)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
特異性
Human GLP-2 3-33 112%
Rat GLP-2 101%
アプリケーション
代謝
骨粗しょう症
その他情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3