安全性情報
RAB0540
Sigma-Aldrich
Human FGF19 / Fibroblast Growth Factor 19 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type urine
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 30 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FGF19(9965)
詳細
This ELISA antibody pair detects human Fibroblast Growth Factor 19.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Fibroblast growth factor (FGF) 19 controls bile acid, fatty acid, glucose and phosphate metabolism in target organs by activating FGF receptor 4. FGF19 regulates hepatic protein and glycogen metabolism via activation of insulin-independent endocrine pathway. In diabetic mice, FGF19 reduces the levels of serum glucose and triglycerides. Overexpression of the gene leads to the development of hepatocellular carcinoma (HCC).
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiangdong Zhao et al.
Molecular carcinogenesis, 57(11), 1616-1625 (2018-08-04)
Although genetic amplification and overexpression of the fibroblast growth factor 19 (FGF19) gene are found in human breast cancer, mechanisms that contribute to such functional alterations remain elusive. We report here that high expression of FGF19 is associated with the
Tissue-specific Expression of βKlotho and Fibroblast Growth Factor (FGF) Receptor Isoforms Determines Metabolic Activity of FGF19 and FGF21.
Kurosu H, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 282(37), 26687-26695 (2007)
Aze Wilson et al.
Scientific reports, 10(1), 11725-11725 (2020-07-18)
The farnesoid X receptor (FXR) is implicated in Crohn's disease (CD) pathogenesis. It is unclear how genetic variation in FXR impacts CD severity versus genetic variation in nuclear receptors such as pregnane X receptor (PXR) and the multi-drug resistance protein
FGF19 as a Postprandial, Insulin-Independent Activator of Hepatic Protein and Glycogen Synthesis
Kir S, et al.
Science, 331(6024), 1621-1624 (2011)
Christian Borup et al.
The American journal of gastroenterology, 115(12), 2086-2094 (2020-08-03)
The diagnosis of bile acid diarrhea is often missed because the availability of the seleno-taurohomocholic acid (SeHCAT) test is limited. We aimed to compare the biomarkers 7α-hydroxy-4-cholesten-3-one (C4) and fibroblast growth factor 19 (FGF19) with the SeHCAT test. Patients with