安全性情報
EZGRA
Millipore
Human Ghrelin ELISA Kit
measures and quantify active Ghrelin levels in 20 μL serum or plasma
別名:
Appetite Regulating Hormone, Growth hormone-releasing peptide, Interferon beta-2, Motilin-related peptide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
製品名
Human Ghrelin (active) ELISA- Bulk, This Human Ghrelin (active) ELISA is used to measure & quantify Ghrelin (active) levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
品質水準
化学種の反応性
human
包装
kit of 1 × 96 wells
パラメーター
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
linearity: 100.1-110.2%
(serum)
linearity: 87.5-89.9%
(plasma)
sensitivity: 8 pg/mL
(20 μL sample size)
inter-assay cv: 3.5-6.6%
intra-assay cv: 1.6-3.6%
(Serum)
inter-assay cv: 7.5-12.9%
intra-assay cv: 0.9-7.5%
(Plasma)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research use
検出方法
colorimetric (450nm/590nm)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Circulating ghrelin is a multifunctional hormone secreted primarily by the stomach.
特異性
Human Ghrelin (active) 100% Des-Octanoyl Human Ghrelin not detectable Canine Ghrelin (active) 106% Porcine Ghrelin (active) 57% Motilin Related Peptide (Human, Rat/Mouse) not detectable PYY 3-36 (Human, Mouse, Porcine) not detectable NPY (Human/Rat)
アプリケーション
Research Category
代謝
Research Sub Category
肥満
代謝障害
Room temperature, 3 hour assay, 20 μL sample size (serum or plasma)
Used to detect/quantify: Ghrelin (Active)
包装
This product consists of ten Ghrelin (active) ELISA kits.
免責事項
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
David W Miller et al.
Journal of animal science and biotechnology, 7, 61-61 (2016-10-26)
Three experiments were conducted to examine the overall hypothesis that addition of medium chain triglycerides (MCT) and cysteamine hydrochloride (CSH) into the diets of young and growing pigs would stimulate the endogenous somatotropic axis to improve growth and performance. In