主要文書
FALP29325
Millipore
Fluoroporeメンブレン、PTFE、疎水性、1.0 µm、293 mm、白色、プレーン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
物質
PTFE
plain filter
white filter
品質水準
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Fluoropore®
パラメーター
130 °C max. temp.
16 L/min-cm2 air flow rate
90 mL/min-cm2 water flow rate
フィルタ直径
293 mm
厚さ
175 μm
重量分析抽出物
0.5%
マトリックス
Fluoropore®
ポアサイズ
1.0 μm pore size
85 % porosity
泡立ち点
≥0.5 bar, air with water at 23 °C
詳細
フィルターコード:FALP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:バイオプロセシング
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用上の注意:Visual Inspection Guideの最初のページを参照してください。
  • 保管について:乾燥した場所で保管してください。
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany