Merck
HT17MG-14K-PX25
Millipore
MILLIPLEX® ヒト TH17 磁気ビーズパネルプレミックス - 25 プレックス - 免疫学マルチプレックスアッセイ
Simultaneously analyze multiple Th17 cytokine and chemokine biomarkers with the Th17 Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
別名:
Human Th17 cytokine multiplex kit, Luminex® human Th17 cytokine immunoassay, Millipore human Th17 cytokine panel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
品質水準
交差性
human
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 79-107%
standard curve range: 1-5000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 10-40,000 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 12-50,000 pg/mL
(IL-17A & IL-2)
standard curve range: 24-100,000 pg/mL
(IL-17 & IL-4)
standard curve range: 3-10,000 pg/mL
(IL-6 & TNFα)
standard curve range: 336-1,500,000 pg/mL
(IL-23)
standard curve range: 37-150,000 pg/mL
(IL-22 & TNFβ)
standard curve range: 488-2,000,000 pg/mL
(IL-17E/IL-25)
standard curve range: 49-200,000 pg/mL
(IL-28a & IL-31)
standard curve range: 5-20,000 pg/mL
(MIP-3α, IL-1β, IL-12 (p70), IL-15, IL-21 & IL-33)
standard curve range: 6-25,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 61-250,000 pg/mL
(GM-CSF & IL-27)
standard curve range: 7-30,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 9-35,000 pg/mL
(IL-9)
テクニック
multiplexing: suitable
適合性
configured for Premixed
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
CD4 Tヘルパー細胞は、適応免疫において重要な役割を果たします。これらの細胞は、転写因子と分泌型サイトカインの発現プロファイルに基づいて、主要なサブセットTh1、Th2、Th17および制御性T(Treg)細胞に分類されます。Th1細胞は、IL-12による誘導とIFNγによる増強によって、マクロファージを活性化するIFNγを分泌します。Th2細胞はIL-4によって誘導されて、IL-4、IL-5、IL-13、IL-25およびIL-17Eを主に産生してアレルギーに関与します。Treg細胞は、TGFβによって誘導されて抗炎症性サイトカインIL-10およびTGFβを産生し、またT細胞応答を制御して自己免疫反応を抑制する働きをします。Th17細胞は、IL-17の産生を特徴とする最近になって発見されたサブセットであり、TGFβによって誘導されて、ヒトではIL-23およびIL-1β、マウスではTGFβ、IL-6およびIL-21と結合します。活性化したTh17細胞は、IL-17A、IL-17F、IL-21、IL-22、およびTNFα を分泌して組織炎症を促進します。
Th17細胞は、細胞外細菌および真菌の除去に関与します。腸固有層に豊富に含まれ、病原体の侵入に対するバリアとして機能します。過剰な量のTh17細胞は、多発性硬化症、乾癬、若年性糖尿病、関節リウマチ、クローン′病および自己免疫性ブドウ膜炎を含むいくつかの自己免疫疾患の発症機序に関与します。さらに、Th17細胞は腫瘍の成長、進行、および転移で重要な役割を果たし、腫瘍増殖の促進と阻害の両方に関与する可能性があります。
MILLIPLEX® ヒト TH17 プレミックス磁気ビーズパネルは 25 プレックスキットであり、血清、血漿または培養上清サンプル中の以下の分析物の同時定量に使用できます:GM-CSF、IFN-γ、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-9、IL-10、IL-12 (p70)、IL-13、IL-15、IL-17A、IL-17F、IL-17E/IL-25、IL-21、IL-22、IL-23、IL-27、IL-28A、IL-31、IL-33、MIP-3α/CCL20、TNF-α および TNF。
Luminex® xMAP®プラットフォームは、理想的な速度と感度を得るために磁気ビーズイムノアッセイを採用し、複数の検体を同時に定量して、貴重なサンプル量を節約しつつ生産性を劇的に向上させています。
パネルタイプ:サイトカイン/ケモカイン
特異性
交差反応
抗体と、このパネルの他のいずれかの分析物との交差反応は、検出不能かまたは無視できます。
アプリケーション
  • アナライト:GM-CSF、IFN-γ、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-9、IL-10、IL-12 (p70)、IL-13、IL-15、IL-17A、IL-17F、IL-17E/IL-25、IL-21、IL-22、IL-23、IL-27、IL-28A、IL-31、IL-33、MIP-3α/CCL20、TNF-α および TNF。β
  • 推奨されるサンプルの種類:血清、血漿、細胞培養サンプル
  • 推奨されるサンプル希釈倍率:希釈せずそのまま
  • アッセイ所要時間:一晩
  • 研究のカテゴリ:炎症&免疫
保管および安定性
キット成分は2 - 8°Cで保存することをお勧めします。
その他情報
感度:個々のバイオマーカーの感度については、キットのプロトコルを参照してください。
法的情報
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Cather M Cala et al.
Journal of neuroimmunology, 297, 1-8 (2016-07-12)
Although multiple sclerosis is predominantly regarded as a disease of young adulthood, up to 5% of MS patients are diagnosed prior to age eighteen. The predominant form of MS is relapsing-remitting characterized by exacerbations of symptoms followed by periods of
Xiangcang Ye et al.
Cancer prevention research (Philadelphia, Pa.), 10(7), 398-409 (2017-05-10)
Chronic infection and associated inflammation have long been suspected to promote human carcinogenesis. Recently, certain gut bacteria, including some in the Fusobacterium genus, have been implicated in playing a role in human colorectal cancer development. However, the Fusobacterium species and
Shereen Oon et al.
JCI insight, 1(6), e86131-e86131 (2016-10-05)
To date, the major target of biologic therapeutics in systemic lupus erythematosus (SLE) has been the B cell, which produces pathogenic autoantibodies. Recently, targeting type I IFN, which is elaborated by plasmacytoid dendritic cells (pDCs) in response to endosomal TLR7
Gyoung Nyoun Kim et al.
PLoS pathogens, 17(12), e1010092-e1010092 (2021-12-17)
The development of safe and effective vaccines to prevent SARS-CoV-2 infections remains an urgent priority worldwide. We have used a recombinant vesicular stomatitis virus (rVSV)-based prime-boost immunization strategy to develop an effective COVID-19 vaccine candidate. We have constructed VSV genomes
Leena P Bharath et al.
Cell metabolism, 32(1), 44-55 (2020-05-14)
Age is a non-modifiable risk factor for the inflammation that underlies age-associated diseases; thus, anti-inflammaging drugs hold promise for increasing health span. Cytokine profiling and bioinformatic analyses showed that Th17 cytokine production differentiates CD4+ T cells from lean, normoglycemic older and