詳細
VLDLは、EDTAとクエン酸ナトリウムを含む新鮮ヒト血漿から、指定された密度範囲の上限と下限での一連の等密度超遠心法によって分離されます(Havel et al., 1955)。密度調整は固体KBrにより実施されます。VLDLは、高密度タンパク質を確実に除去するために、上限密度での遠心分離法によって洗浄されます。
密度:
0.95~1.006 g/mL
0.95~1.006 g/mL
製品の起源:HBsAgおよびHIV-I、HIV-II、HBcおよびC型肝炎抗体の検査が陰性のヒト血漿。すべての血液製剤は、感染のおそれありとして扱う必要があります。
品質
品質保証:
BSAを含む1% SDSを標準物質として用いたPierce BCA法によりタンパク質を定量します。各調製物の純度は、Fat red 7B染色を脂質(2,3)に用いたアガロースゲル電気泳動法により検証されています。
BSAを含む1% SDSを標準物質として用いたPierce BCA法によりタンパク質を定量します。各調製物の純度は、Fat red 7B染色を脂質(2,3)に用いたアガロースゲル電気泳動法により検証されています。
物理的形状
150 mM NaCl、pH 7.4、0.01% EDTA中の液体。滅菌用バイアル内の0.2ミクロンフィルターを用いてろ過滅菌。
組成:
88~95%脂質、5~12%タンパク質
組成:
88~95%脂質、5~12%タンパク質
保管および安定性
2~8°Cで最長4週間保存できます。冷凍しないでください。冷凍すると変性を引き起こすおそれがあります。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
LP1:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cdk5 regulates the phosphorylation of tyrosine 1472 NR2B and the surface expression of NMDA receptors.
The Journal of Neuroscience null
Pain, 149(1), 152-159 (2010-02-23)
Plasticity in the spinal dorsal horn may contribute to the development of pain following peripheral nerve injury. Shank proteins are a constituent family of the post-synaptic density (PSD), and they may play a role in synaptic plasticity through activity-dependent synaptic
Spatial learning enhances the expression of inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase A in the hippocampal formation of rat.
Brain Research Molecular Brain Research null
A role of Rnd1 GTPase in dendritic spine formation in hippocampal neurons.
The Journal of Neuroscience null
The sterol carrier protein SCP-x/pro-SCP-2 gene has transcriptional activity and regulates the Alzheimer disease gamma-secretase.
The Journal of Biological Chemistry null