安全性情報
LSKP096
Millipore
Plasmid Miniprep96 Kit
Plasmid & BAC Miniprep
別名:
Montage Plasmid Miniprep
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.52
メーカー/製品名
Montage®
プレートサイズ
96 wells
アプリケーション
genomic analysis
輸送温度
ambient
詳細
Plasmid Miniprep96 Kit is a quick and easy-to-use kit that produces clean and reproducible DNA in half a time than traditional methods. Bind-wash-elute or centrifugation steps are not required. The kit is inclusive of all the reagents and disposable materials needed to purify plasmid DNA in a 96-well format. Purified samples are applicable for use in most of the sensitive downstream applications such as cloning, DNA sequencing, and transformation.
アプリケーション
Plasmid Miniprep96 Kit has been used to prepare DNA of the expression plasmids for automated apoptosis assay to detect activation of caspase 3.
特徴および利点
  • No centrifugation or precipitation steps required
  • Minimum processing time
  • Excellent purity, yields, and reproducibility
  • Automation compatible
構成
includes 96-well filter plates and all the reagents and disposable materials you need to purify plasmid or BAC DNA
物理的形状
Color Code: 透明
法的情報
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
General Lab Use
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process