安全性情報
MAB10754
Sigma-Aldrich
抗カスパーゼ-8(活性型p18サブユニット)抗体、クローン2B12.1
clone 2B12.1, from mouse
別名:
caspase 8, apoptosis-related cysteine peptidase, caspase-8, caspase 8, apoptosis-related cysteine protease, MACH-beta-1/2/3/4 protein, Apoptotic protease Mch-5, Apoptotic cysteine protease, MACH-alpha-1/2/3 protein, FADD-homologous ICE/ced-3-like proteas
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
2B12.1, monoclonal
application:
ICC
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
2
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2B12.1, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgMκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CASP8(841)
詳細
カスパーゼ-8(MACH/FLICE/Mch5)は、アポトーシス、すなわちプログラム細胞死に至る細胞内シグナル伝達カスケードに関与する、システインを必要とするアスパラギン酸プロテアーゼのファミリーのメンバーです。カスパーゼ-8は、細胞死誘導シグナル伝達複合体(DISC)、CD95(Fas/APO-1)、腫瘍壊死因子受容体1(TNFR1)に動員され、その後、タンパク質切断されて2つの残基、p10およびp18になることで活性化されます。活性型カスパーゼ-8またはp18サブユニットは、カスパーゼシグナル伝達カスケードのはじまりであり、下流のカスパーゼにシグナルを送り、最終的にアポトーシスを誘導します。
特異性
この抗体は、活性型(p18サブユニット)のカスパーゼ-8を認識します。
免疫原
活性型ヒトカスパーゼ-8に相当するKLH-コンジュゲート直鎖ペプチド
アプリケーション
この抗カスパーゼ-8(活性型p18サブユニット)抗体、クローン2B12.1を用いたカスパーゼ-8 (活性型p18サブユニット) の検出は、WB、ICでの使用が検証されています。
免疫細胞染色:希釈倍率1:500で使用、エトポシドで処理したHeLa細胞の活性型カスパーゼ-8(p18サブユニット)を検出できます。
研究カテゴリー
アポトーシス・癌
研究サブカテゴリー
カスパーゼ
アポトーシス-追加
品質
カンプトテシンで処理したまたは未処理のJurkatライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:2 µg/mLで使用、カンプトテシンで処理した10 µgのJurkatライセート中の活性型カスパーゼ-8(p18サブユニット)を検出できます。未処理のjurkatライセートでは、活性型カスパーゼ-8は検出されませんでした。
ターゲットの説明
約18 kDa、実測
関連事項
代替品:04-573; 04-574
物理的形状
PBSおよび0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgMκ。
フォーマット:精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
カンプトテシンで処理したおよび未処理のJurkatライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB10754:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mari Kamiya et al.
Nature communications, 13(1), 166-166 (2022-01-12)
Muscle cell death in polymyositis is induced by CD8+ cytotoxic T lymphocytes. We hypothesized that the injured muscle fibers release pro-inflammatory molecules, which would further accelerate CD8+ cytotoxic T lymphocytes-induced muscle injury, and inhibition of the cell death of muscle
Paolo Petazzi et al.
Neurobiology of disease, 67, 49-56 (2014-03-25)
Epigenetic mechanisms are fundamental for shaping the activity of the central nervous system (CNS). Methyl-CpG binding protein 2 (MECP2) acts as a bridge between methylated DNA and transcriptional effectors responsible for differentiation programs in neurons. The importance of MECP2 dosage