Merck
MAB1302
Sigma-Aldrich
マウス抗ヒトIgG抗体 クローンHP6017 Fc
clone HP6017, Chemicon®, from mouse
別名:
Anti-CD32, Anti-CD32B, Anti-FCG2, Anti-FCGR2, Anti-FCGR2C, Anti-FcGRIIB, Anti-FcRII-c, Anti-FcgammaRIIb, Anti-IGFR2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
HP6017, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FCGR2B(2213)
特異性
ヒトIgG FcフラグメントELISA 特異性:(Hamilton et al., 1987)
ヒトIgGサブクラス1 100%
ヒトIgGサブクラス2 100%
ヒトIgGサブクラス3 100%
ヒトIgGサブクラス4 100%
ヒトIgG Pan 100%
ヒトIgG Fc 100%
ヒトIgG Fab .12%
等電点電気泳動: 平均pl 8.0
免疫原
エピトープ:Fcフラグメント
アプリケーション
ヒトIgG Fcに対する捕捉抗体および検出抗体としていずれも有用です(Papadea et al., 1985; Hamilton, et al., 1987)。
ELISA
ラジオイムノアッセイ(RIA)
イムノブロッティング。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
マウス抗ヒトIgG抗体 クローンHP6017 Fcを用いてヒトIgGを検出できます。この抗体は、ELISA、RIA、WBにおける使用について検証済みです。
研究のカテゴリ
二次抗体および対照抗体
研究のサブカテゴリ
フラグメント特異的二次抗体
関連事項
先発品:CBL102
物理的形状
フォーマット:精製品
精製免疫グロブリン。 0.25M塩化ナトリウムと0.1%アジ化ナトリウムを含有する0.02Mリン酸緩衝液(pH 7.6)に溶解。
保管および安定性
保存期間は未希釈液として2~8℃で受領日から最長12ヵ月間です。
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB1302:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gunnveig Grodeland et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 197(9), 3575-3585 (2016-09-28)
It has been difficult to translate promising results from DNA vaccination in mice to larger animals and humans. Previously, DNA vaccines encoding proteins that target Ag to MHC class II (MHC-II) molecules on APCs have been shown to induce rapid
Miguel Ángel Muñoz-Alía et al.
PLoS pathogens, 17(2), e1009283-e1009283 (2021-02-04)
The frequent overexpression of CD46 in malignant tumors has provided a basis to use vaccine-lineage measles virus (MeV) as an oncolytic virotherapy platform. However, widespread measles seropositivity limits the systemic deployment of oncolytic MeV for the treatment of metastatic neoplasia.
Kartik A Shah et al.
Biotechnology and bioengineering, 112(12), 2624-2629 (2015-06-03)
Monoclonal antibodies (mAbs) that bind and neutralize human pathogens have great therapeutic potential. Advances in automated screening and liquid handling have resulted in the ability to discover antigen-specific antibodies either directly from human blood or from various combinatorial libraries (phage