Merck
MAB1398Z
Sigma-Aldrich
抗PECAM-1抗体 クローン2H8 アジドフリー
clone 2H8, Chemicon®, from hamster(Armenian)
別名:
CD31, PECAM-1, Platelet endothelial cell adhesion molecule
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
hamster (Armenian)
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2H8, monoclonal
化学種の反応性
mouse, canine
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
electron microscopy: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
CD31(別名:血小板内皮細胞接着分子1[PECAM1])は、I型内在性膜糖タンパク質であり、細胞表面受容体の免疫グロブリンスーパーファミリーのメンバーです。内皮細胞表面に構成的に発現しており、内皮細胞間の接合部で濃縮されています。また、多くの末梢リンパ系細胞や血小板でも弱く発現しています。
CD31は、腫瘍の再発に関連した血管新生の測定に用いられています。他の研究でも、CD31とCD34が骨髄前駆細胞のマーカーとして使用可能であり、さまざまな骨髄性白血病浸潤細胞(顆粒肉腫)群を認識できることが示唆されています。
特異性
マウスの単球、血小板、顆粒球、内皮細胞に存在する130~140 kDaのタンパク質であるPECAM-1と反応します。 2H8は、活性化多核細胞と単球が内皮を通過する遊走を効果的に阻害します。 マウス急性腹膜炎モデルにおいて、2H8は急性炎症を阻害します。
免疫原
D10.G4.1マウスT細胞(Bogen, S.A., et al. (1992).Am. J. Pathol.141(4):843 -854)。
エピトープ:細胞外ドメイン。
アプリケーション
免疫蛍光染色:腫瘍異種移植片におけるリンパ管密度を蛍光免疫組織化学的に評価する手段として、マウスおよびイヌの4%パラホルムアルデヒド固定凍結腫瘍切片中の内皮血管細胞を免疫染色しました(Donat, U., et al. (2012).PLoS One.7(9):e45942; Gentschev, I., et al. (2012).PLoS One.7(5):e37239)。
免疫蛍光染色:この抗体は、蛍光免疫染色により、ホルマリン固定パラフィン包埋マウス腹膜切片中の内皮細胞を免疫染色しました(Tanabe, K., et al. (2007).Kidney Int. 71(3):227-238)。
免疫細胞染色:この抗体は、培養液中のマウスESCから分化した内皮細胞の4%パラホルムアルデヒド固定切片を免疫染色しました(Purpura, K.A., et al. (2008).Stem Cells.26(11):2832-2842)。
免疫細胞染色:クローン2H8は、マウスCD31を発現している3%パラホルムアルデヒド固定、0.5%NP-40透過化COS-7トランスフェクト細胞を、蛍光免疫細胞染色により免疫染色しました(ただしヒトCD31では認められず)(Bogen, S.A., et al. (1992).Am. J. Pathol.141(4):843-854)。
中和:この抗体をマウスに静脈内投与すると、チオグリコール酸注射に反応した白血球の遊走が阻害されました(Bogen, S., et al. (1994).J. Exp.Med. 179(3):1059-1064)。
中和:この抗体は、マウスPECAM介在性マウスL細胞凝集を阻害しました(Xie, Y., and Muller, W.A.(1993).Proc.Natl.Acad.Sci. U. S. A. 190(12):5569-5573)。
フローサイトメトリー:マウスL細胞の表面上に外因性にトランスフェクトしたマウスCD31の発現を検出しました(Xie, Y., and Muller, W.A.(1993).Proc.Natl.Acad.Sci. U. S. A. 190(12):5569-5573)。
フローサイトメトリー:クローン2H8は、さまざまなマウスB細胞株およびT細胞株の表面でCD31免疫反応を検出しました(Bogen, S.A., et al. (1992).Am. J. Pathol.141(4):843-854)。
免疫沈降:この抗体は、COS-7トランスフェクト細胞から外因性に発現したマウスCD31を免疫沈降しました(ただしヒトCD31では認められず)(Xie, Y., and Muller, W.A.(1993).Proc.Natl.Acad.Sci. U. S. A. 190(12):5569-5573)。
免疫沈降:クローン2H8は、マウスCTLL Tリンパ球およびSp2/0 Bリンパ球からCD31を免疫沈降しました(Bogen, S.A., et al. (1992).Am. J. Pathol.141(4):843-854)。
電子顕微鏡検査:クローン2H8をビオチン化し、KLH免疫化マウス由来の0.01%グルタルアルデヒド/2%ホルムアルデヒド固定凍結反応性リンパ節組織中のリンパ球を免疫染色しました(Bogen, S.A., et al. (1992).Am. J. Pathol.141(4):843-854)。
免疫組織染色:クローン2H8は、KLH免疫化マウス由来の凍結反応性リンパ節組織の類洞内皮細胞および毛細血管後細静脈内皮細胞に付着したリンパ球を免疫染色しました(Bogen, S.A., et al. (1992).Am. J. Pathol.141(4):843-854)。
抗PECAM-1抗体 クローン2H8 アジドフリーは、PECAM-1の量を検出します;公表済み;電子顕微鏡、フローサイトメトリー、免疫細胞染色、免疫蛍光染色、免疫組織染色、免疫沈降、中和アッセイでの使用について検証済み。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究のサブカテゴリ
接着(CAM)
関連事項
先発品:04-1074
物理的形状
フォーマット:精製品
精製プロテインA
精製プロテインAマウス免疫グロブリン抗体、250 mM塩化ナトリウム含有20 mMリン酸ナトリウム溶液(pH 7.6)に溶解(保存剤無添加)。
保管および安定性
保存期間は-20℃で出荷日から2年間です。凍結・融解サイクルの繰り返しを避けるため、分注してください。 製品を最大限回収するために、溶解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
対照
マウス肺組織
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB1398Z:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mitochondrial oxidative phosphorylation reserve is required for hormone- and PPAR? agonist-induced adipogenesis.
Ryu, MJ; Kim, SJ; Choi, MJ; Kim, YK; Lee, MH; Lee, SE; Chung, HK; Jung, SB; Kim, HJ; Kim et al.
Molecules and Cells null
Zhi Hong Lu et al.
PloS one, 8(12), e83933-e83933 (2014-01-01)
New approaches targeting metastatic neovasculature are needed. Payload capacity, cellular transduction efficiency, and first-pass cellular uptake following systemic vector administration, motivates persistent interest in tumor vascular endothelial cell (EC) adenoviral (Ad) vector targeting. While EC transductional and transcriptional targeting has
Philip M Kelley et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 91(11), 1643-1651 (2011-08-25)
The fate of newly synthesized lymphatic vessels induced by inflammation is poorly understood. To address this question, we designed experiments to determine the morphologic, phenotypic, and functional differences in regressing lymphatic vessels in the context of corneal recovery after an
Formulation optimization and in vivo proof-of-concept study of thermosensitive liposomes balanced by phospholipid, elastin-like polypeptide, and cholesterol.
Park, SM; Cha, JM; Nam, J; Kim, MS; Park, SJ; Park, ES; Lee, H; Kim, HR
Testing null
Hedgehog signaling in the posterior region of the mouse gastrula suggests manifold roles in the fetal-umbilical connection and posterior morphogenesis.
Daane, JM; Downs, KM
Developmental Dynamics null
資料
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
プロトコル
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
フローサイトメトリーのプロトコルの主なステップを理解して、今後のフローサイトメトリー実験を容易に行えるようにしましょう。