Merck
MAB1407P
Sigma-Aldrich
Anti-Macrophages/Granulocytes Antibody, clone OX-41
clone OX-41, Chemicon®, from mouse
別名:
CD172 antigen-like family member A, CD172a antigen, Inhibitory receptor SHPS-1, Macrophage fusion receptor, MyD-1 antigen, SHP substrate 1, SHP substrate-1, Signal-regulatory protein alpha-1, signal-regulatory protein alpha
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
OX-41, monoclonal
application:
FACS
ICC
IHC (p)
WB
化学種の反応性:
mouse, human, rat
テクニック:
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
citations:
5
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
OX-41, monoclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, human, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SIRPA(140885)
詳細
マクロファージと顆粒球は、チロシンキナーゼ受容体信号の伝達(細胞粘着、成長因子、インスリンにより誘起される)の抑制に関与する膜貫通糖タンパク質である信号調節タンパク質(SIRP)を発現させます。これらはCD47のための、免疫グロブリンに似た細胞表面受容体です。CD47の結合に伴い、食作用の負の調節、肥満細胞活性化および樹状細胞活性化などが起こって未成熟樹状細胞の成熟を妨げ、これによって成熟樹状細胞によるサイトカイン生成を阻害します。
特異性
MAB1407PはラットSIRP(Signal regulatory protein)を認識します(SIRPは骨髄性細胞およびニューロンによって選択的に発現します)。このモノクロナールは、ED9よりも、SIRPの異なるエピトープへ結合します。CD172aとCD47との相互作用をブロックしません。
腹膜と肺胞に内在するマクロファージや活性型マクロファージを含めて、殆どのマクロファージを標識化します。それ以外のマクロファージの認識は、時折現れるクッパ―細胞に限定されます。さらに、顆粒球と多数の樹状細胞を標識化します。脳も広範囲に標識化します。
ラットおよびマウスと交差反応すると予想されます。
免疫原
ラット腹腔マクロファージ。
アプリケーション
Anti-Macrophages/Granulocytes Antibody, clone OX-41は、マクロファージ/顆粒球検出用としてFC、IC、IH、IH(P)、WBで使用できることが検証されています。
免疫組織染色:
凍結切片およびホルマリン固定、パラフィン包埋した組織切片(トリプシンまたはプロナーゼによる前処理が必要)。
ウェスタンブロッティング:
この抗体の前回のロットをウェスタンブロッティングで使用しました。
フローサイトメトリー:
前回のロットを1:100~1:200希釈で使用しました。(100 μL中10^6個の細胞に対して、使用している希釈率の液を10 μL使用)。
最適な希釈率はお客様ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
炎症および免疫
研究サブカテゴリー
炎症および自己免疫機構
品質
通常は、マクロファージ/顆粒球を対象とする免疫細胞染色によって評価されています。
免疫細胞染色:
マクロファージ/顆粒球の共焦点蛍光分析(抗マクロファージ/顆粒球マウスモノクロナール抗体を使用)。
ターゲットの説明
56 kDa
関連事項
先発品:MAB1407
物理的形状
0.09%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG2a。
イムノアフィニティー精製
保管および安定性
2~8°Cの未希釈アリコートで受領日から6カ月間安定です。
アナリシスノート
コントロール
マクロファージ、単球、リンパ器官。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB1407P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anthony Tam et al.
Respiratory research, 21(1), 46-46 (2020-02-09)
Female smokers have increased risk for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) compared with male smokers who have a similar history of cigarette smoke exposure. Tertiary lymphoid follicles are often found in the lungs of patients with severe COPD but sex-related
Xin-Mei Zhang et al.
Molecular vision, 16, 2867-2872 (2011-01-05)
To establish a robust method to isolate primary retinal ganglion cells (RGCs) from human fetal retina for long-term culture while maintaining neuronal morphology and marker protein expression. A total of six human retinas were obtained from aborted fetuses at 10
Mao Nakayama et al.
Molecular vision, 17, 1784-1793 (2011-07-15)
This study was conducted to investigate the effect of flavonoids, a major family of antioxidants contained in foods, on retinal ganglion cell (RGC) death induced by hypoxia, excessive glutamate levels, and oxidative stress. Moreover, to assess the structure-activity relationships of
Jun Nagai et al.
Scientific reports, 5, 8269-8269 (2015-02-06)
Axonal outgrowth inhibitors and scar formation are two major obstacles to central nervous system (CNS) repair. No target molecule that regulates both axonal growth and scarring has been identified. Here we identified collapsin response mediator protein 4 (CRMP4), a common
Xin Ding et al.
Nature communications, 12(1), 2030-2030 (2021-04-03)
Microglia play a key role in regulating synaptic remodeling in the central nervous system. Activation of classical complement pathway promotes microglia-mediated synaptic pruning during development and disease. CD47 protects synapses from excessive pruning during development, implicating microglial SIRPα, a CD47