品質水準
100
300
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
JB1A (J10), monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGB1(3688)
詳細
インテグリンファミリーの主要な機能は、細胞-細胞および細胞-マトリックスの接着相互作用を仲介することです。CD29は至る所に存在し、広範な組織に分布していますが、赤血球では発現しておらず、顆粒球における発現はわずかです。インテグリンは細胞の接着と遊走に重要な役割を果たしており、その正常な機能は細胞分化の誘導と維持に重要です。CD29の欠失またはダウンレギュレーションは、癌細胞がより侵襲的で分化した表現型を獲得する一般的な経路の1つであると提唱されています。また、インテグリンの欠失またはダウンレギュレーションは、低分化大腸癌および乳癌で比較的高頻度に認められることが、免疫組織染色により示されています。
特異性
ヒトインテグリンベータ1と反応します。注:インテグリンベータ1は、赤血球を除くすべての組織/細胞タイプで発現されています。JB1aによって認識されるエピトープは、最近、成熟ベータ1インテグリン鎖の残基82~87にマッピングされました。この試験で、Mn++は、成熟ベータ1インテグリンおよび残基82~87に相当する合成ペプチドへのJB1aの結合を阻害することが明らかになりました(Ni,1998)。
免疫原
エピトープ:a.a.82-87
精製ベータ1インテグリンおよびJurkat細胞
アプリケーション
この抗インテグリンβ1抗体、a.a.82-87、クローンJB1A(a.k.a. J10)は、インテグリンβ1の検出において、FC、IH、IP、FUNC、WBでの使用が検証されています。
コラーゲンおよびフィブロネクチンとのJurkat結合の阻害:
1:100 注:エピトープはトリプシン感受性です。細胞はPBS + EDTA(2mM)またはその他の非酵素的方法で調製してください。トリプシン処理した細胞ではJB1Aによる阻害が起きません。
免疫沈降:1:250-500
ウェスタンブロッティング(還元、115 kDa、非還元、130 kDa):1:1000-2000
注:抗体の結合は、0.5mMを超える濃度のマグネシウムイオンにより阻害される場合があります。
免疫細胞染色/免疫組織染色: JB1Aはフローサイトメトリーおよび培養において非固定細胞に使用でます(Akimov, 2001; Blood 98(5):1567-1576)。多くの場合、一次抗体インキュベーション後に5分間2~3% PFAで固定すると、一次抗体が組織に固定されるため、強いシグナルを得やすくなります。
FACS: JB1Aは主に生細胞に対して1:200-1:500で使用し、引き続いてヤギ 抗マウスコンジュゲート二次抗体を使用します。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
1:100 注:エピトープはトリプシン感受性です。細胞はPBS + EDTA(2mM)またはその他の非酵素的方法で調製してください。トリプシン処理した細胞ではJB1Aによる阻害が起きません。
免疫沈降:1:250-500
ウェスタンブロッティング(還元、115 kDa、非還元、130 kDa):1:1000-2000
注:抗体の結合は、0.5mMを超える濃度のマグネシウムイオンにより阻害される場合があります。
免疫細胞染色/免疫組織染色: JB1Aはフローサイトメトリーおよび培養において非固定細胞に使用でます(Akimov, 2001; Blood 98(5):1567-1576)。多くの場合、一次抗体インキュベーション後に5分間2~3% PFAで固定すると、一次抗体が組織に固定されるため、強いシグナルを得やすくなります。
FACS: JB1Aは主に生細胞に対して1:200-1:500で使用し、引き続いてヤギ 抗マウスコンジュゲート二次抗体を使用します。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
研究カテゴリー
細胞構造
細胞構造
研究サブカテゴリー
インテグリン
インテグリン
ターゲットの説明
88 kDa
物理的形状
保存剤を含まない腹水液。
未精製
保管および安定性
出荷日から2年間、-20°Cで保存できます。凍結融解を繰り返さないため、分注してください。 製品の回収率を最大化するため、解凍した後キャップを開ける前に、元のバイアルを遠心してください。
アナリシスノート
コントロール
ヒト肺、肝臓、および骨格筋組織
ヒト肺、肝臓、および骨格筋組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB1965-KC:
MAB1965:
試験成績書(COA)
Scientific reports, 7(1), 7671-7671 (2017-08-11)
Although cellular prion protein PrPC is well known for its implication in Transmissible Spongiform Encephalopathies, its functions remain elusive. Combining in vitro and in vivo approaches, we here show that PrPC displays the intrinsic capacity to protect neuronal cells from
PloS one, 8(7), e70011-e70011 (2013-08-08)
Proliferative vitreoretinopathy (PVR) is a blinding disease frequently occurring after retinal detachment surgery. Adhesion, migration and matrix remodeling of dedifferentiated retinal pigment epithelial (RPE) cells characterize the onset of the disease. Treatment options are still restrained and identification of factors
The Journal of biological chemistry, 284(18), 12207-12216 (2009-03-06)
N-Glycosylation of integrin alpha5beta1 plays a crucial role in cell spreading, cell migration, ligand binding, and dimer formation, but the detailed mechanisms by which N-glycosylation mediates these functions remain unclear. In a previous study, we showed that three potential N-glycosylation
Cellular and molecular bioengineering, 6(3), 346-354 (2013-08-21)
There is now a large body of evidence demonstrating that fluid mechanical forces generated by blood flowing through the vasculature play a direct role in regulating endothelial cell structure and function. Integrin receptors that localize to the basal surface of
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 288(2), H936-H945 (2004-10-09)
To identify the role of caveolin-1 in integrin mechanotransduction, we exposed bovine aortic endothelial cells to 10 dyn/cm2 of laminar shear stress. Caveolin-1 was acutely and transiently phosphorylated with shear, occurring downstream of beta1-integrin activation as the beta1-integrin blocking antibody