安全性情報
MAB2059-C
Sigma-Aldrich
抗インテグリンB4抗体、クローンASC-8、腹水不含
clone ASC-8, from mouse
別名:
Integrin beta-4, Integrin B4, Integrin Beta4, GP150, CD104
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
ASC-8, monoclonal
application:
FACS
IHC
IP
inhibition assay
化学種の反応性:
human
テクニック:
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
citations:
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
ASC-8, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGB4(3691)
詳細
インテグリンタンパク質は、細胞外のECMと細胞内の細胞骨格とに結合します。どのECMタンパク質が結合し、どのようなシグナルが伝達されるのかは、発現しているインテグリン対の特定の構造によって決まります。機能的インテグリン受容体は、ジスルフィド結合でつながった2本のタンパク質鎖、α鎖とβ鎖からなります。インテグリンβ4(別名:CD104またはGP160)は、8つの異なるβ鎖のうちの1つですが、主要なインテグリン受容体であるインテグリンα6β4の一部です。この受容体は、いくつかの器官の内皮、上皮、尿膜周囲組織、線維芽細胞、シュワン細胞に発現していますが、血液やリンパ管細胞には発現していません。インテグリンα6β4はラミニン受容体であり、細胞の極性と運動性に重要です。
免疫原
インテグリンB4発現SCC9全細胞
アプリケーション
この抗インテグリンB4抗体クローンASC-8、アジ化物および腹水不含は、インテグリンB4の検出において、フローサイトメトリー、阻害分析、IHC、IPでの使用が検証されています。
免疫組織染色:アセトン固定凍結ヒト上皮、舌、包皮、卵巣組織でインテグリンB4を検出しました。(注記:ホルマリン固定組織には使用できません)
阻害アッセイ:ヒトおよびEHSラミニンとラミニンGD-2ペプチドへのSCC9細胞の接着を阻害しますが、IV型コラーゲンやフィブロネクチンへの接着は阻害しません。SKOV-3細胞のラミニン、フィブロネクチン、IV型コラーゲンへの接着は阻害しません。
フローサイトメトリー:SCC9、SKOV-3、HUVEC細胞でインテグリンB4を検出できます。また、CD104発現のためトランスフェクトしたRKO細胞とK562細胞でもインテグリB4を検出しました。単球、好中球、リンパ球、T細胞、B細胞、血小板のインテグリンB4は染色されません。
免疫沈降:表面ビオチン化SCC9細胞でインテグリンB4を免疫沈降させます。免疫沈降させたインテグリンB4のPAGE実測値は、66、76、120、135および200 kDa(還元型)、または66、110、125、130および190 kDa(非還元型)です。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
ECMタンパク質
品質
A431細胞でフローサイトメトリーにより評価されています。
フローサイトメトリー:0.25 µgで使用、1X10E6のA431細胞でインテグリンB4を検出できます。
ターゲットの説明
算出値:202 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、PBSバッファー溶液、保存剤不含
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB2059-C:
試験成績書(COA)