Merck
HPA000536
Sigma-Aldrich
抗SOX11 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗-Sry(性決定領域 y)‐ボックス11 ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原配列
FMVWSKIERRKIMEQSPDMHNAEISKRLGKRWKMLKDSEKIPFIREAERLRLKHMADYPDYKYRPRKKPKMDPSAKPSASQSPEKSAAGGGGGSAGGGAGGAKTSKGSSKK
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SOX11(6664)
詳細
SOX11(SRY-box11)は転写因子であり、高移動度群(HMG)ボックスを有します。ヒト染色体2q35に位置します。このタンパク質は、中枢および末梢神経系、肺、消化管、膵臓、脾臓、腎臓、生殖腺、間葉に発現しています。
免疫原
転写因子SOX-11のPrEST(recombinant protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
ウサギで産生された抗SOX11抗体は免疫組織染色およびウェスタンブロッティングで用いられています。
生物化学的/生理学的作用
SOX11(SRY-box11)は脳の発達に重要な役割を果たしています。SOX11の欠失およびde novo変異は、Coffin−Siris症候群の特徴とともに神経発達障害を引き起こします。このタンパク質はまた、胚および成体の神経発生、頭蓋顔面の骨形成、眼の形態形成、心臓の成長にも関与しています。
特徴および利点
Prestige抗体®は、高度に特徴付けられ、広く検証された抗体です。各標的について得られている特性データのすべてをページ上部の製品名のすぐ下にあるリンクからアクセスできるHuman Protein Atlasポータルを介してご利用いただけることも、この抗体の利点です。Prestige抗体®の特有性と他のタンパク質との交差反応性の低さは、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。すべてのPrestige抗体についてPrestige抗原コントロールをご用意しております。リンケージセクションでご確認ください。
Prestige抗体はすべて、次の方法で試験されます。
  • 44の正常ヒト組織ならびに最も一般的な20タイプの癌組織から成るIHC組織アレイによる検査。
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントで構成されるタンパク質アレイによる検査。
関連事項
対応する抗原APREST76154
物理的形状
PBS溶液 (pH 7.2, 40%グリセロ-ル, 0.02%アジ化ナトリウム含有)
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro 診断での使用、ex vivo もしくは in vivo 治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA000536-100UL:
HPA000536-25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yasuyuki Otsuka et al.
Clinical case reports, 5(4), 477-481 (2017-04-12)
We report here a patient with extremely indolent mantle cell lymphoma (MCL) who had progressed and required immunochemotherapy 20 years after diagnostic splenectomy. Non-nodal, indolent MCL patients may progress after such an extraordinary long indolent phase, and we recommend lifelong follow
Duplication 2p25 in a child with clinical features of CHARGE syndrome.
Sperry ED, et al.
American Journal of Medical Genetics, 170(5), 1148-1154 (2016)
The three SoxC proteins?Sox4, Sox11 and Sox12?exhibit overlapping expression patterns and molecular properties.
Dy P, et al.
Nucleic Acids Research, 36(9), 3101-3117 (2008)
Yuka Kawaji-Kanayama et al.
Cancer science, 115(2), 452-464 (2023-12-05)
B-cell receptor (BCR) signaling is critically activated and stable for mantle cell lymphoma (MCL), but the underlying mechanism of the activated BCR signaling pathway is not clear. The pathogenic basis of miR-17-92 cluster remains unclear although the oncogenic microRNA (miRNA)
Plasma cell and terminal B-cell differentiation in mantle cell lymphoma mainly occur in the SOX11-negative subtype.
Ribera-Cortada I, et al.
Modern Pathology, 28(11), 1435-1435 (2015)
資料
Mesenchymal stem cell markers and antibodies suitable for investigating targets in fibroblasts, chondrocytes, adipocytes, osteoblasts, and muscle cells.
線維芽細胞、軟骨細胞、脂肪細胞、骨芽細胞、および筋細胞のターゲットの研究に適した間葉系幹細胞マーカーおよび抗体。