Merck
RAB0546
Sigma-Aldrich
Human LAG3 / Lymphocyte Activation Gene 3 Protein ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 45 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... LAG3(3902)
詳細
This ELISA antibody pair detects human Lymphocyte Activation Gene 3 Protein.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABELADDELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer D (Item K)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lawrence P Andrews et al.
Science immunology, 5(49) (2020-07-19)
Mechanisms of resistance to cancer immunotherapy remain poorly understood. Lymphocyte activation gene-3 (LAG3) signaling is regulated by a disintegrin and metalloprotease domain-containing protein-10 (ADAM10)- and ADAM17-mediated cell surface shedding. Here, we show that mice expressing a metalloprotease-resistant, noncleavable LAG3 mutant
Yingying Sun et al.
International journal of hematology, 112(6), 757-763 (2020-08-14)
To investigate the expression of lymphocyte activation gene 3(LAG3) on CD8+T effector cells (Teffs), CD4+ Teffs and regulatory T cells (Tregs) in patients with severe aplastic anemia (SAA). We detected the expression of LAG3 on CD8+ Teffs, CD4+ Teffs and