Merck
MAB3328
Sigma-Aldrich
抗MMP-14抗体、触媒ドメイン、クローンLEM-2/15.8
clone LEM-2/15.8, Chemicon®, from mouse
別名:
MT1-MMP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
LEM-2/15.8, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MMP14(4323)
詳細
MT1-MMPは、内皮細胞移動および基質リモデリングの過程で重要な役割を果たします。 内皮細胞運動におけるMT1-MMPの役割は十分に解明されていませんが、その活性は血管新生反応中の毛細管の内皮細胞移動、浸潤、および形成を調節すると考えられています(Galvez, 2001)。 また、Mt1-MMPは炎症中の単球の動員に重要な役割を果たすと見られています(Salomon, 2005)。
特異性
LEM-2/15.8はヒトMT1-MMPと反応し、マウス検体と交差反応を示します。 この抗体は、MT1-MMPの触媒ドメインに対して産生され、酵素活性を抑制できます。
免疫原
エピトープ:触媒ドメイン
合成ペプチド:触媒ドメイン内のアミノ酸配列218~233
アプリケーション
ELISA、IPおよびWBを用いた抗MMP-14抗体、触媒ドメイン、クローンLEM-2/15.8によるMMP-14の検出がバリデーションされています。
ウェスタンブロッティング
免疫組織染色:凍結およびパラフィン包埋組織
免疫蛍光染色
フローサイトメトリー
ブロッキング:10~15μg/mL
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
MMPおよびTIMP
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインAクロマトグラフィーによる精製免疫グロブリン。 0.1%アジ化ナトリウムを含有する0.2Mリン酸、0.25M塩化ナトリウム、pH 7.6に含まれる溶液。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から最大12カ月間保存できます。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB3328-25UG:
MAB3328:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J K Björk et al.
Oncogene, 35(14), 1770-1784 (2015-06-30)
Heat-shock factors (HSFs) are key transcriptional regulators in cell survival. Although HSF1 has been identified as a driver of carcinogenesis, HSF2 has not been explored in malignancies. Here, we report that HSF2 suppresses tumor invasion of prostate cancer (PrCa). In
G Daniel Grass et al.
Journal of cell science, 125(Pt 3), 777-788 (2012-03-06)
A defining feature of malignant tumor progression is cellular penetration through the basement membrane and interstitial matrices that separate various cellular compartments. Accumulating evidence supports the notion that invasive cells employ specialized structures termed invadopodia to breach these structural barriers.
Susan H Taylor et al.
eLife, 4, e09345-e09345 (2015-09-22)
Type I collagen-containing fibrils are major structural components of the extracellular matrix of vertebrate tissues, especially tendon, but how they are formed is not fully understood. MMP14 is a potent pericellular collagenase that can cleave type I collagen in vitro.
Karina Di Gregoli et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 34(9), 1990-2000 (2014-07-06)
Our recent studies have highlighted membrane type-1 matrix metalloproteinase (MMP)-14 as a selective marker for an invasive subset of macrophages potentially related to atherosclerotic plaque progression. Moreover, colony stimulating factors (CSF) may exert divergent effects on macrophage MMP expression, possibly
Amrei Binzer-Panchal et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 25(7), 2155-2165 (2019-01-09)
Undifferentiated uterine sarcomas (UUS) are rare, extremely deadly, sarcomas with no effective treatment. The goal of this study was to identify novel intrinsic molecular UUS subtypes using integrated clinical, histopathologic, and molecular evaluation of a large, fully annotated, patient cohort.