Merck
MAB374
Sigma-Aldrich
Anti-GAPDH Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 6C5
別名:
glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, aging-associated gene 9 protein, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, GAPDH, G3PDH, GAPD, OK/SW-cl.12, MGC88685, G3PD, EC 1.2.1.12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
製品名
抗グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ抗体、クローン6C5, clone 6C5, Chemicon®, from mouse
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6C5, monoclonal
化学種の反応性
human, feline, pig, mouse, rabbit, fish, canine, rat
以下との反応禁止
E. coli
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
詳細
グリセルアルデヒド3-リン酸デヒドロゲナーゼ(GAPDH)は、ほとんどすべての組織にかなり高いレベルで存在する遍在的な解糖系酵素です。「ハウスキーピング酵素」として、ATP合成に使用される「高エネルギー」中間体である1,3-ビスホスホグリセリン酸の合成を触媒します。 代謝における細胞質での作用に加えて、アポトーシスの初期段階やGAPDHが核に移行する酸化ストレス応答にも関与しています。 このような作用は、DNA修復におけるGAPDHの役割、あるいはアポトーシス分子のための1つの核運搬体としてのGAPDHの役割を反映している可能性があります。 GAPDHは、ベータアミロイド前駆体タンパク質およびハンチントンタンパク質を含めた、さまざまな神経変性疾患の病態形成に関与するタンパク質に特異的に結合することも明らかになっています。ここでは、GAPDHの機能低下がアルツハイマー病およびハンチントン病の線維芽細胞に関連しています。 GAPDHは、一酸化窒素(NO)媒介性細胞毒性の標的候補としても特定されています。 完全で機能のある酵素は四量体であり、4つの同一のサブユニットのそれぞれが四面体の頂点を占めています。 結合ドメインには、主にNAD+と相互作用するものと、グリセルアルデヒド3-リン酸(GAP)と相互作用するものがあります。
特異性
ヒト、ブタ、イヌ、ラット、マウス、ウサギ、ネコ、および魚類骨格筋。この抗体は大腸菌由来のGAPDHと反応しないことが報告されています。
骨格筋由来のグリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ(GAPDH)。抗体は心筋GAPDHも認識します。GAPDH酵素は、特にHeLa、HCT-116細胞、U937およびTHP-1細胞を含む多くの筋肉以外の細胞株で検出されます。
免疫原
ウサギ筋肉由来のグリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ。
アプリケーション
ELISA:
以前のロットを1:1,000,000希釈でGAPDHの免疫アフィニティ精製に使用しました。
免疫細胞染色:
以前のロットを1:100~1:300希釈でPBS-BSA 10 mg/mLにおける免疫細胞染色に使用しました。 4% PFA、0.02% PBS-Triton X-100;3 min RTによる(Griffoni, 2001)。
ウエスタンブロッティング:
1:100~1:300。還元性モノマーの36 kDaバンドを認識します。非還元性GAPDHは146 kDa四量体として実行されます。
GAPDHの免疫アフィニティ精製
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ抗体、クローン6C5は、多くの文献で発表され、十分に特性評価されたモノクローナル抗体です。この精製mAbは、グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ(GAPDH)を検出します。また、ELISA、IP、IC、IF、IH、WBでの使用が文献発表され、検証されています。
研究のカテゴリ
代謝
研究のサブカテゴリ
酵素・生化学
品質
A431ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用し、10 μgのA431ライセートでグリセルアルデヒド-3-PDHを検出できます。
ターゲットの説明
38 kDa
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムを含むPBS、pH 7.4中の精製マウスモノクローナルIgG1。
フォーマット:精製
精製プロテインA
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から最長6か月、2~8ºCで保存できます。
アナリシスノート
コントロール
すべての細胞で発現しています。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB374:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An integrated systems analysis implicates EGR1 downregulation in simian immunodeficiency virus encephalitis-induced neural dysfunction.
Gersten, M; Alirezaei, M; Marcondes, MC; Flynn, C; Ravasi, T; Ideker, T; Fox, HS
The Journal of Neuroscience null
Anti-VEGF antibody treatment accelerates polycystic kidney disease.
Raina, S; Honer, M; Kramer, SD; Liu, Y; Wang, X; Segerer, S; Wuthrich, RP; Serra, AL
American Journal of Physiology: Renal Physiology null
Manoj B Menon et al.
PloS one, 6(8), e23054-e23054 (2011-08-20)
SB202190, a widely used inhibitor of p38 MAPKα and β, was recently described to induce autophagic vacuoles and cell death in colon and ovarian cancer cells lines and, therefore, this effect was supposed to be specific for transformed cells and
Kristina Leuner et al.
PloS one, 6(2), e14716-e14716 (2011-03-03)
Psoriasis is a characteristic inflammatory and scaly skin condition with typical histopathological features including increased proliferation and hampered differentiation of keratinocytes. The activation of innate and adaptive inflammatory cellular immune responses is considered to be the main trigger factor of
Studying protein degradation pathways in vivo using a cranial window-based approach.
Unni, VK; Ebrahimi-Fakhari, D; Vanderburg, CR; McLean, PJ; Hyman, BT
Methods null
資料
免疫蛍光法(Immunofluorescence、 IF)では、レーザー光で励起され発光する蛍光色素を標識した抗体を使用します。IFは、ターゲットタンパク質の局在、翻訳後修飾や活性化の確認、および近接するタンパク質やそれらとの複合体形成の解明に用いられています。
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
プロトコル
発色剤を用いた明視野解析と蛍光顕微鏡法を用いたFFPEおよび凍結組織を利用した免疫組織染色(IHC)プロトコルのトラブルシューティング:うまくいくコツ
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.