Merck
G9295
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗GAPDH−ペルオキシダーゼ マウス宿主抗体
clone GAPDH-71.1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-G3PD, Anti-G3PDH, Anti-Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
GAPDH-71.1, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37 kDa
化学種の反応性
rabbit, canine, rat, hamster, monkey, mouse, turkey, bovine, mink, human, chicken
以下との反応禁止
prokaryotes
テクニック
western blot: 1:35,000-1:70,000 using A431 total cell extract
アイソタイプ
IgM
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
rat ... Gapdh(24383)
詳細
モノクローナル抗GAPDH抗体(マウスIgMアイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞(NS1細胞)とウサギGAPDHで免疫化したBALB/cマウスの脾細胞との融合により作製したハイブリドーマGAPDH-71.1に由来します。
遺伝子のグリセリル-3-リン酸デハイドロゲナーゼ(GAPDH)はヒトクロモソ染色体の12p13に位置づけられています。このタンパク質は細胞質にありますが、細胞の状態によって細胞核に移行することができます。
特異性
この抗体は無脊椎動物や原核生物のGAPDHとは交差反応しません。
免疫原
ウサギGAPDH。
アプリケーション
マウスで産生されたモノクローナル抗GAPDHペルオキシダーゼ抗体は、以下の用途に使用されています:
  • イムノブロッティング
  • 酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)
  • 免疫細胞染色分析
生物化学的/生理学的作用
グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ(GAPDH)は同一の鎖を含む四量体です。GAPDHは炭水化物代謝における臨界エネルギー発生工程であるグリセルアルデヒドリン酸の可逆的酸化的リン酸化に触媒作用を及ぼします。GAPDHは、アクチン、チューブリン、アミロイド前駆体、ポリグルタミンペプチド、DRPLA(歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症)、およびハンチントンを含むいくつかのタンパク質に結合します。タンパク質キナーゼCι/λはGAPDHに結合しリン酸化します。リン酸化GAPDHは細胞骨格要素と結合し、初期分泌経路の微小管動態を制御します。ポリ(ADP-リボース)ポリメラーゼ-1(PARP1)はGAPDHと相互作用し、それによって酸化/ニトロソ化ストレスの存在下で脳の損傷を媒介します。GAPDHは、S期依存性ヒストンH2B転写に関わる多成分OCT1(八量体モチーフ結合因子)活性化補助因子錯体であるOCA-Sの一部を形成します。この関連性はH2B転写装置を細胞周期の制御と細胞の代謝状態に関連付ける原因となっています。GAPDHは機能性GAIT(インターフェロン-γ-活性化転写阻害剤)mRNP(メッセンジャーリボ核タンパク質)の成分でもあります。GAPDH発現は黒色腫進行時に調節不全となります。
物理的形状
0.05% MITを含む0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水溶液(pH 7.4)。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に別段の記載がない限り、弊社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
G9295-25UL:
G9295-200UL:
G9295-VAR:
G9295-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Muscle Lim Protein and myosin binding protein C form a complex regulating muscle differentiation
Arvanitis DA, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 1864(12), 2308-2321 (2017)
Bothrops jararaca venom metalloproteinases are essential for coagulopathy and increase plasma tissue factor levels during envenomation
Yamashita KM, et al.
PLoS Neglected Tropical Diseases, 8(5), e2814-e2814 (2014)
Heterogeneous cadherin expression and multicellular aggregate dynamics in ovarian cancer dissemination
Klymenko Y, et al.
Neoplasia, 19(7), 549-563 (2017)
Jennifer L Whiting et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(30), E4328-E4337 (2016-07-13)
Filtration through the kidney eliminates toxins, manages electrolyte balance, and controls water homeostasis. Reabsorption of water from the luminal fluid of the nephron occurs through aquaporin-2 (AQP2) water pores in principal cells that line the kidney-collecting duct. This vital process
Efthalia Kerasioti et al.
Toxicology reports, 4, 364-372 (2017-09-30)
The aim of the present study was to investigate the effects of livestock feed supplemented with grape pomace (GP) or olive oil mill wastewater (OMW) byproducts on the enzymatic activity and protein expression of antioxidants enzymes, in liver and spleen