Merck
MAB4343
Sigma-Aldrich
Anti-SOX2 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 6F1.2
別名:
Anti-ANOP3, Anti-MCOPS3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
製品名
抗SOX-2抗体, clone 6F1.2, Chemicon®, from mouse
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6F1.2, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
入力
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
アイソタイプ
IgG2b
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SOX2(6657)
mouse ... Sox2(20674)
詳細
Sox-2は胚性幹細胞の発生に重要な役割を果たしており、幹細胞の多能性の維持を助けることが示されています。また、発生中のCNSの運命づけされていない分裂中の幹細胞や前駆細胞と関連していることも示されています。
免疫原
リコンビナントGST融合タンパク質。
アプリケーション
抗SOX-2抗体はSOX-2の濃度を検出します。IC、IH、WBでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
転写因子
品質
試験済み
ターゲットの説明
約34 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインAアフィニティクロマトグラフィーで精製した免疫グロブリン、0.25 M NaClを含む0.02 Mリン酸バッファー、pH 7.6中の液体。0.1%アジ化ナトリウムを含みます。
保管および安定性
未希釈アリコートで2~8°Cで最長12か月冷蔵保存できます。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
文書ライブラリにアクセスする
Masoumeh Fakhr Taha et al.
BioMed research international, 2014, 941486-941486 (2014-08-26)
The expression pattern of pluripotency markers in adipose tissue-derived stem cells (ADSCs) is a subject of controversy. Moreover, there is no data about the signaling molecules that regulate these markers in ADSCs. In the present study, we studied the roles
Valentina Poletti et al.
PloS one, 10(5), e0126590-e0126590 (2015-05-16)
Genome-wide mapping of transcriptional regulatory elements is an essential tool for understanding the molecular events orchestrating self-renewal, commitment and differentiation of stem cells. We combined high-throughput identification of transcription start sites with genome-wide profiling of histones modifications to map active
High-content imaging-based screening of microenvironment-induced changes to stem cells.
Vega, SL; Liu, E; Patel, PJ; Kulesa, AB; Carlson, AL; Ma, Y; Becker, ML; Moghe, PV
Journal of Biomolecular Screening null
Weixiang Guo et al.
Nature protocols, 7(11), 2005-2012 (2012-10-20)
In adult mammals, the subventricular zone (SVZ) of the lateral ventricles and the subgranular zone of the dentate gyrus (DG) show ongoing neurogenesis, and multipotent neural stem or progenitor cells (NSCs) in these two regions exhibit different intrinsic properties. However
Ying Li et al.
Scientific reports, 6, 38665-38665 (2016-12-08)
Notch1 signaling plays a critical role in maintaining and determining neural stem/progenitor cell (NSPC) fate, yet the transcriptional mechanism controlling Notch1 specific expression in NSPCs remains incomplete. Here, we show transcription factor Nkx6.1 interacts with a cis-element (CR2, an evolutionarily
資料
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.