MAB4419A4
Anti-OCT-4 [POU5F1] Antibody, clone 7F9.2, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 7F9.2, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
別名:
POU domain class 5, transcription factor 1, Octamer-binding protein 3, Oct-3, Octamer-binding protein 4, Oct-4, Octamer-binding transcription factor 3, OTF-3
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR™ 488
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
7F9.2, monoclonal
交差性
mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... POU5F1(5460)
mouse ... Pou5F1(18999)
詳細
アプリケーション
品質
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB4419A4:
試験成績書(COA)