Merck
すべての画像(8)
主要文書
安全性情報
MAB5284
Sigma-Aldrich
Anti-Aggrecan Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, Cat-301
別名:
CSPG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
Cat-301, monoclonal
application:
ICC
IHC
IP
WB
化学種の反応性:
primate, human, rat, gerbil, feline, hamster, guinea pig
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
24
製品名
抗コンドロイチン硫酸プロテオグリカン抗体、脳(コアタンパク質)、クローンCat-301, clone Cat-301, Chemicon®, from mouse
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
Cat-301, monoclonal
化学種の反応性
primate, human, rat, gerbil, feline, hamster, guinea pig
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACAN(176)
詳細
このクローンCAT-301によって認識される抗原は、発生学的に調節されているプロテオグリカンであり、哺乳類ニューロンの細胞外表面に見られる高分子コンドロイチン硫酸プロテオグリカンです。この抗原は発生後期で発現します。また、CAT-301が果たす明確な役割は特定されていませんが、シナプス構造の安定化に関与していると考えられます。
この名前は、当初使用していたモノクローナル抗体の名前に由来しています。この抗体は、免疫細胞染色によってその発現を検出することにより特定されていました。
重要な早期生後期間中に物理的または生化学的手段によってニューロン活動の正常パターンが破壊されると、CAT-301のレベルの大幅な不可逆的低下を招きます。成熟動物は、このような介入による影響を受けません。
CAT-301は、関節軟骨由来のアグリカンと関連性があります。CAT-301抗体はアグリカンと免疫反応し、またコンドロイチナーゼ処理後のアグリカンとCAT-301は、いずれも見かけの大きさが550 kDaです。しかし、CAT- 301はアグリカンとは異なり、ケラタン硫酸によってグリコシル化されません。
特異性
コンドロイチン硫酸プロテオグリカン(CSPG)、脳コアタンパク質。
免疫原
エピトープ:脳(コアタンパク質)
ネコ脊髄の固定灰白質
アプリケーション
コンドロイチン硫酸プロテオグリカンのレベルを検出する抗コンドロイチン硫酸プロテオグリカン抗体、脳(コアタンパク質)、クローンCat-301は、IP、WB、IC、IHへの使用が公表およびバリデーションされています。
免疫組織染色:1:500~1:2,000で4%パラホルムアルデヒド固定凍結組織に対し使用。
免疫細胞染色
イムノブロッティング
免疫沈降
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
物理的形状
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB5284:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vasily Vorobyov et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(1), 234-243 (2013-01-04)
Monocular deprivation (MD) during a critical period of postnatal development produces significant changes in the anatomy and physiology of the visual cortex, and the deprived eye becomes amblyopic. Extracellular matrix molecules have a major role in restricting plasticity such that
Lena Iwai et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 23(9), 2204-2212 (2012-07-14)
Although the parallel visual pathways are a fundamental basis of visual processing, our knowledge of their molecular properties is still limited. Here, we uncovered a parvocellular-specific molecule in the dorsal lateral geniculate nucleus (dLGN) of higher mammals. We found that
Otavio S C Mariani et al.
The Journal of comparative neurology, 527(3), 694-717 (2018-03-27)
We propose a partitioning of the primate intraparietal sulcus (IPS) using immunoarchitectural and connectivity criteria. We studied the immunoarchitecture of the IPS areas in the capuchin monkey using Cat-301 and SMI-32 immunohistochemistry. In addition, we investigated the IPS projections to
Maija-Kreetta Koskinen et al.
Scientific reports, 10(1), 17308-17308 (2020-10-16)
Stress can predispose to depressive episodes, yet the molecular mechanisms regulating the transition from the initial stress response to a persistent pathological depressive state remain poorly understood. We profiled the development of an enduring depressive-like state by assessing affective behavior
Juhwan Kim et al.
Scientific reports, 8(1), 9839-9839 (2018-07-01)
The failure of mature central nervous system (CNS) projection neurons to regenerate axons over long distances drastically limits the recovery of functions lost after various CNS injuries and diseases. Although a number of manipulations that stimulate some degree of axon