安全性情報
MAB5540
Sigma-Aldrich
抗Olig1抗体
ascites fluid, Chemicon®
別名:
Oligo1, Oligodendrocyte transcription factor 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
化学種の反応性
human, mouse, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OLIG1(116448)
rat ... Olig1(60394)
詳細
Olig-1はbHLH転写因子であり、脳においてオリゴデンドロサイトにより発現され、そこでオリゴデンドロサイトの形成と成熟を促進します。Olig1は、Olig2と連携して胚神経管のpMNドメインを確立します。
特異性
オリゴデンドロサイトマーカーOlig1。この抗体は、通常、細胞型に応じて細胞質または核内にある細胞を染色します。染色は、再ミエリン化中のオリゴデンドロサイトの核内に存在します。
免疫原
マウスOlig1からの融合タンパク質。
アプリケーション
抗Olig1抗体はOlig1に対する抗体で、WBとIHに使用できます。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
ニューロンおよびグリアマーカー
物理的形状
腹水液。
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から最長6カ月間、-20度で保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブコントロール:脳梁、ネガティブコントロール:皮膚または非神経器官
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB5540:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mario Marotta et al.
Stem cell research, 22, 33-42 (2017-06-05)
Despite benefits of prenatal in utero repair of myelomeningocele, a severe type of spina bifida aperta, many of these patients will still suffer mild to severe impairment. One potential source of stem cells for new regenerative medicine-based therapeutic approaches for
Jenna J Boulanger et al.
Frontiers in neuroscience, 11, 143-143 (2017-04-13)
Key Points Oligodendrocyte precursor cells express doublecortin, a microtubule-associated protein.Oligodendrocyte precursor cells express doublecortin, but at a lower level of expression than in neuronal precursor.Doublecortin is not associated with a potential immature neuronal phenotype in Oligodendrocyte precursor cells. Oligodendrocyte precursor
Julia C Terek et al.
ACS pharmacology & translational science, 6(2), 320-333 (2023-02-18)
Biomaterials derived from brain extracellular matrix (ECM) have the potential to promote neural tissue regeneration by providing instructive cues that can direct cell survival, proliferation, and differentiation. This study focused on the development and characterization of microcarriers derived from decellularized
Hong Zhao et al.
Molecular medicine reports, 20(5), 4603-4611 (2019-11-09)
The differentiation and maturation of oligodendrocyte precursor cells (OPCs) is important for remyelination in the central nervous system. Nevertheless, this process is often limited and incomplete in ischemic injury. Oligodendrocyte transcription factor 1 (Olig1) is important for the maturation of OPCs and
Cui Li et al.
Cell discovery, 4, 43-43 (2018-08-08)
The causal link between Zika virus (ZIKV) infection and microcephaly has raised alarm worldwide. Microglial hyperplasia, reactive gliosis, and myelination delay have been reported in ZIKV-infected microcephalic fetuses. However, whether and how ZIKV infection affects glial cell development remain unclear.