Merck
MAB5654
Sigma-Aldrich
抗Prox1抗体、クローン4G10
clone 4G10, Chemicon®, from mouse
別名:
Homeobox prospero-like protein PROX1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
4G10, monoclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
chicken, mouse, rat, human, lizard
テクニック:
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
26
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4G10, monoclonal
化学種の反応性
chicken, mouse, rat, human, lizard
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Prox1(19130)
特異性
Prox1。この抗体はウェスタンブロッティングにより、胎児マウス脳ライセートで約83 kDaのタンパク質を認識します。
免疫原
リコンビナントヒトProx1タンパク質。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:2 μg/mL
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗Prox1抗体、クローン4G10は、WB、IHで使用するためのProx1に対する抗体です。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
発生ニューロサイエンス
神経細胞およびグリアマーカー
ターゲットの説明
83 kDa
関連事項
先発品:MABE488
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムを含むPBS中の液体。
フォーマット:精製
精製プロテインA
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から最長6か月間、2~8°Cで保存できます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB5654:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shogo Yoshihara et al.
Cell reports, 35(2), 108971-108971 (2021-04-15)
In schizophrenia (SCZ), neurons in the brain tend to undergo gross morphological changes, but the related molecular mechanism remains largely elusive. Using Kif3b+/- mice as a model with SCZ-like behaviors, we found that a high-betaine diet can significantly alleviate schizophrenic
Julia Holzmann et al.
Developmental neurobiology, 75(12), 1352-1367 (2015-03-20)
Neurogenesis in embryonic sympathetic ganglia involves neuroblasts that resume proliferation following neuronal differentiation. As cell cycle exit is not associated with neuronal differentiation, the identity of proliferating neuroblasts is incompletely understood. Here, we use sympathetic ganglia of chick embryos to
Rebecca S Lescarbeau et al.
Molecular cancer therapeutics, 15(6), 1332-1343 (2016-05-20)
Glioblastoma (GBM) is the most common malignant primary brain cancer. With a median survival of about a year, new approaches to treating this disease are necessary. To identify signaling molecules regulating GBM progression in a genetically engineered murine model of
Baptiste N Jaeger et al.
Nature communications, 9(1), 3084-3084 (2018-08-08)
Activity-induced remodeling of neuronal circuits is critical for memory formation. This process relies in part on transcription, but neither the rate of activity nor baseline transcription is equal across neuronal cell types. In this study, we isolated mouse hippocampal populations
Jennifer Yejean Kim et al.
Frontiers in neuroscience, 16, 816174-816174 (2022-04-12)
Alzheimer's disease (AD) is the most common condition in patients with dementia and affects a large population worldwide. The incidence of AD is expected to increase in future owing to the rapid expansion of the aged population globally. Researchers have