抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat, mouse, zebrafish
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PROX1(5629)
詳細
Drosophila ProsperoのホモログであるProx1は、結合して肝臓受容体ホモログ1(LRH1/NR5A2)のコレセプターとして機能する、ホメオボックス含有転写因子です。リンパ内皮細胞だけでなく、肝芽細胞や肝細胞にも特異的なマーカーです。ヒトProx1のアミノ酸配列は、マウスおよびラットProx1のアミノ酸配列と97%同じです。
特異性
Prox1を認識します。この抗体は、脊髄背部、神経節隆起、視床および海馬を含む神経系の多くの領域の発生過程でProx1発現細胞を特定するために有用です。
その他の種は試験していません。
免疫原
マウスProx1のC末端由来の合成ペプチド。
アプリケーション
この抗Prox 1抗体を用いたProx 1の検出は、IC、IHでの使用が検証されています。
免疫組織染色:
1:2,000~1:10,000を、4%パラホルムアルデヒド固定、凍結組織切片の終夜インキュベーションに使用します。胚には浸漬固定が推奨されます。それ以降の動物にはかん流固定が推奨されます。推奨される透過処理溶液は0.1% Triton X100です。推奨されるブロッキングバッファーは、0.1% Tritonおよび10%血清を含有するPBSです。
免疫細胞染色:
この抗体の以前のロットを免疫細胞染色で使用しました
1:2,000~1:10,000を、4%パラホルムアルデヒド固定、凍結組織切片の終夜インキュベーションに使用します。胚には浸漬固定が推奨されます。それ以降の動物にはかん流固定が推奨されます。推奨される透過処理溶液は0.1% Triton X100です。推奨されるブロッキングバッファーは、0.1% Tritonおよび10%血清を含有するPBSです。
免疫細胞染色:
この抗体の以前のロットを免疫細胞染色で使用しました
物理的形状
50%グリセロール中のウサギ血清。
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。 注:冷凍庫の温度が -20°Cより低い温度に変動すると、グリセロール含有溶液が保存中に凍結する可能性があります。
アナリシスノート
コントロール
胚脳組織。
胚脳組織。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AB5475:
試験成績書(COA)
Decrease in tonic inhibition contributes to increase in dentate semilunar granule cell excitability after brain injury.
The Journal of Neuroscience null
The ubiquitin proteasome system is required for cell proliferation of the lens epithelium and for differentiation of lens fiber cells in zebrafish.
Development null
Notum homolog plays a novel role in primary motor innervation.
The Journal of Neuroscience null
The International journal of developmental biology, 57(9-10), 741-751 (2013-12-07)
Pitx3 is a bicoid-related homeodomain transcription factor critical for the development of the ocular lens, mesencephalic dopaminergic neurons and skeletal muscle. In humans, mutations in PITX3 are responsible for cataracts and anterior segment abnormalities of varying degree; polymorphisms are associated
Scientific reports, 7(1), 7274-7274 (2017-08-06)
Transforming growth factor β (TGFβ) and fibroblast growth factor (FGF) signaling pathways play important roles in the proliferation and differentiation of lens epithelial cells (LECs) during development. Low dosage bFGF promotes cell proliferation while high dosage induces differentiation. TGFβ signaling