Merck
933430
Sigma-Aldrich
AFM Disc
disc diam. 12 mm
別名:
Metal Discs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NA.23
ディスク直径
12 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMS techware
アプリケーション
12MM Specimen Metal Discs are used for the Atomic Force Microscope. These are high quality metal discs with smooth edges and flat surfaces for use in atomic force microscopy.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)