Merck
933449
Sigma-Aldrich
AFM Disc
disc diam. 15 mm
別名:
Metal Discs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NA.23
ディスク直径
15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Each metal disc pack contains 50 units of metal discs.
アプリケーション
These are high quality metal discs with smooth edges and flat surfaces for use in atomic force microscopy. Diameter: 15mm.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)