Merck
AFM-71856-02
Sigma-Aldrich
Muscovite Mica for AFM
(V-1 Quality), diam. 12 mm, pack of 10
別名:
Muscovite Mica for AFM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NA.23
形状
solid
包装
pack of 10
直径
12 mm
厚さ
0.15-0.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mica, 12mm diameter, thickness 0.15-0.2 mm, V-1 grade, Clear - Hard, of uniform color, nearly flat, free of all stains, foreign inclusion, cracks, and other similar defects. Perfect for AFM substrate
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)