安全性情報
MAB8616
Sigma-Aldrich
抗水痘帯状疱疹ウイルス抗体、Immediate Early Gene 62
Chemicon®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
monoclonal
application:
IF
IHC
IP
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
9
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
特異性
VZV immediate early gene 62を認識します。HSVとの交差反応はありません。
免疫原
VZV HZ株。
エピトープ:Immediate Early Gene 62
アプリケーション
この抗水痘・帯状疱疹ウイルス抗体、Immediate Early Gene 62は、水痘・帯状疱疹ウイルスの検出において、IF、IP、WB、IHでの使用が検証されています。
研究のカテゴリー
感染性疾患
研究のサブカテゴリー
感染性疾患-ウイルス性
間接的免疫蛍光:核および細胞質の染色パターンが認められます。
免疫沈降
ウェスタンブロッティング
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
物理的形状
フォーマット:精製
精製免疫グロブリン。 0.1%アジ化ナトリウムを含む0.02 M PB、0.25 M NaCl、pH 7.6中。
保管および安定性
2~8℃で最長12カ月間保存できます。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB8616:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Identification of a varicella-zoster virus replication inhibitor that blocks capsid assembly by interacting with the floor domain of the major capsid protein.
Naoki Inoue,Misato Matsushita,Yoshiko Fukui,Souichi Yamada,Mihoko Tsuda,Chizuka Higashi et al.
Journal of virology null
Stefan L Oliver et al.
Journal of virology, 91(1) (2016-11-01)
The highly conserved herpesvirus glycoprotein complex gB/gH-gL mediates membrane fusion during virion entry and cell-cell fusion. Varicella-zoster virus (VZV) characteristically forms multinucleated cells, or syncytia, during the infection of human tissues, but little is known about this process. The cytoplasmic
Myelin-associated glycoprotein mediates membrane fusion and entry of neurotropic herpesviruses.
Suenaga T, Satoh T, Somboonthum P, Kawaguchi Y, Mori Y, Arase H
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Immunohistochemical detection of intra-neuronal VZV proteins in snap-frozen human ganglia is confounded by antibodies directed against blood group A1-associated antigens.
Werner J D Ouwendijk,Sarah E Flowerdew,Desiree Wick,Anja K E Horn,Inga Sinicina et al.
Journal of Neurovirology null
Case of trigeminal trophic syndrome secondary to endovascular treatment for internal carotid artery aneurysm.
Lisa Minai et al.
The Journal of dermatology, 49(6), e212-e214 (2022-02-26)