Merck
MAB8661
Sigma-Aldrich
抗インフルエンザB抗体、核タンパク質、クローンB2、B4ブレンド
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
B2, monoclonal
B4, monoclonal
application:
IF
化学種の反応性:
human
テクニック:
immunofluorescence: suitable
citations:
10
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
B2, monoclonal
B4, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
特異性
インフルエンザBのすべてのサブタイプを認識します。核タンパク質抗原を認識する2つのクローンのブレンドです。
インフルエンザA、パラインフルエンザ1、2、3、アデノウイルス、RSVとは交差反応しません。
免疫原
インフルエンザブレンド。
アプリケーション
1:100での間接的免疫蛍光染色。
最終的な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗インフルエンザB抗体、核タンパク質、クローンB2、B4 Blendは、インフルエンザBのレベルを検出します。IFでの使用が文献発表され、検証されています。
研究のカテゴリー
感染性疾患
研究のサブカテゴリー
感染性疾患-ウイルス性
物理的形状
未精製
防腐剤として0.1%アジ化ナトリウムを含む腹水液です。
保管および安定性
-20℃で出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
インフルエンザコントロールスライド、カタログ番号5010-5
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MAB8661:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Genetic variability of human metapneumovirus isolated from Chilean children, 2003-2004.
Carola Escobar,Vivian Luchsinger,Danielle Bruna de Oliveira,Edison Durigon et al.
Journal of Medical Virology null
Holly C Simmons et al.
PLoS biology, 21(12), e3002415-e3002415 (2023-12-21)
Antibody titers that inhibit the influenza virus hemagglutinin (HA) from engaging its receptor are the accepted correlate of protection from infection. Many potent antibodies with broad, intra-subtype specificity bind HA at the receptor binding site (RBS). One barrier to broad
Tina Schmidt et al.
European journal of immunology, 42(7), 1755-1766 (2012-05-16)
Antigen-specific antibodies are well characterized after vaccination with pandemic H1N1 or seasonal influenza vaccines. However, knowledge on cellular immunity toward pandemic H1N1 after vaccination and infection and cross-reactivities toward seasonal antigens is limited. Nineteen individuals were vaccinated with the pandemic
Ching-Ping Tsai et al.
Influenza and other respiratory viruses, 13(1), 91-105 (2018-07-12)
Influenza B viruses (IBVs) have never been isolated from natural-infected pigs in clinical cases, although the susceptibility of domestic pigs to experimental IBV infections had been confirmed as well as IBV-specific antibodies were detected from pigs under natural and experimental
Paulina Koszalka et al.
Antiviral research, 164, 91-96 (2019-02-17)
Baloxavir Marboxil (BXM) is an influenza polymerase inhibitor antiviral that binds to the endonuclease region in the PA subunit of influenza A and B viruses. To establish the baseline susceptibility of viruses circulating prior to licensure of BXM and to