安全性情報
MABC547
Sigma-Aldrich
抗ポリADPリボース抗体、クローン10H
clone 10H, from mouse
別名:
Anti-PAR antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
10H, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG3κ
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PARP1(142)
詳細
ポリ(ADP-リボース)ポリメラーゼは、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD+)からポリ(ADP-リボース)の合成を触媒する多量な核内酵素です。ポリ(ADP-リボース)には2つのジンクフィンガーを含むN末端DNA結合ドメインがあり、このドメインは、自動ポリ(ADP-リボース)付加部位であるいくつかのグルタミン酸残基を含む短い領域によって、C末端のNAD+結合ドメインと結合している。細胞内のポリ(ADP-リボース)の産生は、DNA鎖を中断させる因子によって開始されます。分岐したホモポリマー鎖は200~300残基にも達するが、合成後は急速に分解されます。ポリ(ADP-リボース)合成の機能は明らかではありませんが、DNA修復には必要なようです。
免疫原
ヒトポリADP-リボース鎖に相当
アプリケーション
このマウスモノクローナル抗ポリADP-リボース抗体クローン10Hを用いたPARPの検出は、ウェスタンブロッティング、IPおよび免疫蛍光での使用が検証されています。
免疫沈降:独立した研究室において、ポリADP-リボースでコーティングしたマウス赤血球の培養上清中で、ポリADP-リボースを免疫沈降させました(Kawamitsu, H., et al. (1984).American Chemical Society.3771-3777)。
免疫蛍光染色:独立した研究室において、トランスフェクトしたCV-1細胞のポリ(ADP-リボース)合成を間接免疫蛍光法で検出しました(J.H.Kupper, et al. J. Biol. Chem. (1990) 265:18721)。
研究カテゴリー
アポトーシスおよび癌
研究サブカテゴリー
アポトーシス-追加
品質
未処理およびUV処理済みHeLa細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLで使用、UV処理済みHeLa細胞で検出できます。未処理HeLa細胞ではほとんどまたは全く観察されませんでした。
ターゲットの説明
分子量の実測値は、タンパク質受容体(ヒストンや転写因子など)にポリ(ADP-リボース)ポリマーが結合した結果です。
関連事項
先発品:MAB3192
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG3κ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC547:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Umeshkumar Vekariya et al.
Nature communications, 15(1), 5822-5822 (2024-07-11)
DNA polymerase theta (Polθ)-mediated end-joining (TMEJ) repairs DNA double-strand breaks and confers resistance to genotoxic agents. How Polθ is regulated at the molecular level to exert TMEJ remains poorly characterized. We find that Polθ interacts with and is PARylated by
Jing Xu et al.
Cancer chemotherapy and pharmacology, 89(5), 683-695 (2022-04-15)
Although the use of PARP inhibitor has received considerable amount of attention in ovarian cancer, PARP inhibitor resistance still emerges with disease progression. PI3K/AKT pathway inhibitors have been proposed to synergize with PARP inhibition to slow tumor growth, but the
Christina Andronikou et al.
The EMBO journal, 43(6), 1015-1042 (2024-02-16)
Targeting poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) is currently explored as a therapeutic approach to treat various cancer types, but we have a poor understanding of the specific genetic vulnerabilities that would make cancer cells susceptible to such a tailored therapy. Moreover, the
Bingteng Xie et al.
Cell research, 28(4), 462-475 (2018-02-22)
Before fertilization, mammalian oocyte undergoes an asymmetric division which depends on eccentric positioning of the spindle at the oocyte cortex to form a polar body and an egg. Since the centriole is absent and, as a result, the polar array
Yousef M O Alhammad et al.
bioRxiv : the preprint server for biology (2020-06-09)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and other SARS-like-CoVs encode 3 tandem macrodomains within non-structural protein 3 (nsp3). The first macrodomain, Mac1, is conserved throughout CoVs, and binds to and hydrolyzes mono-ADP-ribose (MAR) from target proteins. Mac1 likely counters