クローン
16B9.1, monoclonal
化学種の反応性
rat, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgMκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... S1PR4(8698)
詳細
スフィンゴシン1リン酸受容体4(1PR4)、別名EDG6は、成人リンパ節、骨髄、および胸腺、ならびに胎児肝臓、肺、および胸腺にさまざまな発現レベルで存在します。リゾスフィンゴ脂質であるスフィンゴシン1-リン酸によって活性化され、GiおよびG12/13Gタンパク質と、そのさまざまなエフェクター分子を介して結合し、SIP4は細胞増殖、分化、運動性および遊走を調節します。
免疫原
ヒトS1PR4/EDG6に相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
この抗S1PR4/EDG6抗体、クローン16B9.1を用いたS1PR4/EDG6の検出は、ウェスタンブロッティング、IHCでの使用が検証されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:300で使用、ヒト赤色骨髄およびヒト扁桃組織のS1PR4/EDG6を検出できます。
品質
ラット脾臓組織ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mL で使用、10 µgのラット脾臓組織ライセートのS1PR4/EDG6を検出できます。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mL で使用、10 µgのラット脾臓組織ライセートのS1PR4/EDG6を検出できます。
ターゲットの説明
約42 kDa、実測
物理的形状
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
WGK
WGK 2
Jan Code
MABC97:
試験成績書(COA)
The FEBS journal, 281(12), 2861-2870 (2014-05-07)
It has been reported that the effect of inflammatory cytokines on β-cell destruction in type 1 diabetes is concentration-dependent. However, the underlying mechanisms remain unclear. In the present study, we found that a high concentration of cytokines promoted apoptosis in
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 32(8), 1313-1322 (2017-02-17)
C5a plays a crucial role in anti-neutrophil cytoplasmic antibody (ANCA)-mediated neutrophil recruitment and activation. Our previous studies found that the interaction between sphingosine-1-phosphate (S1P) and C5a plays an important role in the ANCA-mediated activation of neutrophils. In the current study