Merck
MABN102
Sigma-Aldrich
Anti-ARX Antibody, clone 11F6.2
clone 11F6.2, from mouse
別名:
Homeobox protein ARX, Aristaless-related homeobox
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
11F6.2, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ARX(170302)
詳細
ARX(Aristaless-related homeoboxタンパク質)は脳、精巣、膵臓の発達で重要な役割を果たす転写因子です。ARXがPax4プロモーターと相互作用することが実証されていますが、ARX遺伝子の標的と核結合はそれぼど明瞭ではありません。しかし、50を超えるARX変異が確認されていて、その結果生ずる表現型は深く研究されています。ARXの変異はX連鎖性であるため次のような症候群に結び付きます:X連鎖性ウェスト症候群;X連鎖性ミオクローヌスてんかん;Partington症候群;X連鎖性知能発育不全。
免疫原
ヒトARXに相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
このAnti-ARX Antibody、クローン11F6.2を用いたARXの検出は、ウェスタンブロッティング、IHC(P)での使用が検証されています。
免疫組織染色:代表的なロットを希釈倍率1:1,000で使用して、ヒト脳組織中のARXを検出しました。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
発生神経科学
品質
ヒト膵臓組織ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:この抗体の2 µg/mLを使用して、ヒト膵臓組織ライセート200 µg中のARXを検出しました。
ターゲットの説明
実測値:約58 kDa。一部の組胞ライセートでは、23 kDa付近に特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ヒト膵臓組織ライセート。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN102:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wenzel M Hackeng et al.
Gut (2021-04-15)
Recent studies have found aristaless-related homeobox gene (ARX)/pancreatic and duodenal homeobox 1 (PDX1), alpha-thalassemia/mental retardation X-linked (ATRX)/death domain-associated protein (DAXX) and alternative lengthening of telomeres (ALT) to be promising prognostic biomarkers for non-functional pancreatic neuroendocrine tumours (NF-PanNETs). However, they have
Wenzel M Hackeng et al.
Endocrine pathology, 31(2), 108-118 (2020-02-28)
Insulin-producing pancreatic neuroendocrine tumors (PanNETs)/insulinomas are generally considered to be indolent tumors with an excellent prognosis after complete resection. However, some insulinomas have a poor prognosis due to relapses and metastatic disease. Recently, studies in non-functional PanNETs indicated that behavior
Wenzel M Hackeng et al.
Diagnostic cytopathology, 48(4), 308-315 (2019-12-18)
The transcription factors ARX and PDX1, and alternative lengthening of telomeres (ALT) were recently described as prognostic markers for resected non-functional pancreatic neuroendocrine tumors (PanNETs). ALT positive tumors with ARX expression relapse most often. Currently, tumor size is the only
Francesca Cinti et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 101(3), 1044-1054 (2015-12-30)
Diabetes is associated with a deficit of insulin-producing β-cells. Animal studies show that β-cells become dedifferentiated in diabetes, reverting to a progenitor-like stage, and partly converting to other endocrine cell types. To determine whether similar processes occur in human type