クローン
AA60-E3-3, monoclonal
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (immunogen homology)
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NT5E(4907)
詳細
免疫原
アプリケーション
幹細胞研究
間葉幹細胞
品質
Flow Cytometry Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CD73 on 1X10^6 human adipose mesenchymal stem cells.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Human Adipose Mesenchymal Stem Cells
その他情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
MABD122:
試験成績書(COA)
資料
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.