安全性情報
MABE1073
Sigma-Aldrich
Anti-acetyl SMC3 Antibody (Lys105/106), clone 21A7
clone 21A7, from mouse
別名:
Structural maintenance of chromosomes protein 3, Lys105/106 acetylated, Bamacan, Lys105/106 acetylated, Basement membrane-associated chondroitin proteoglycan, Lys105/106 acetylated, Chondroitin sulfate proteoglycan 6, Lys105/106 acetylated, Chromosome-as
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
21A7, monoclonal
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
nonhuman primates (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
テクニック
ChIP: suitable (ChIP-seq)
ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
acetylation (Lys105/Lys106)
遺伝子情報
human ... SMC3(9126)
詳細
Structural maintenance of chromosomesタンパク質3(UniProt Q9UQE7)(別名:Bamacan、Basement membrane-associated chondroitin proteoglycan、Chondroitin sulfate proteoglycan 6、Chromosome-associated polypeptide、hCAP、SMC protein 3、SMC-3)は、ヒトSMC3(別名:BAM、BMH、CDLS3、CSPG6、SMC3L1)遺伝子(Gene ID 9126)によってコードされています。コヒーシンは、Rad21と2つのstructural maintenance of chromosomesタンパク質(SMC1、SMC3)で構成される核三分子複合体です。コヒーシンは、姉妹染色分体接着ならびにDNA修復と遺伝子発現制御において重要な役割を担っています。S期において姉妹染色分体接着を確立するために、SMC3は、2つのコヒーシンアセチルトランスフェラーゼ(CoAT)であるESCO1とESCO2によりアセチル化されます(ヒトではK105とK106において)。この2つのCoATは、N末端ドメインと発生中および細胞周期全体における発現に違いがあります。ChIP-seqにより、長期クロマチン相互作用を媒介し、転写を包括的に制御するコヒーシンおよびCTCFにより占有されている11,000を超えるクロマチン部位にコヒーシンによってESCO1が動員されることが分かります。一方、ESCO2は、神経特異的遺伝子の転写を抑制するREST/NRSF(RE1-silencing transcription factor/neuron-restrictive silencer factor)により標的とされる部位において濃縮されることはまれです。SMC3のアセチル化は、S期の二量体のヒンジ構造の立体構造変化を誘発し、二量体が開き、DNAを搭載できるようにします。
特異性
クローン21A7は、Lys105/106がジアセチル化されたSMC3ペプチドには、Lys105がモノアセチル化されたSMC3ペプチドの2倍の親和性で結合し(それぞれKd = 0.04と0.09 µg/mL)ますが、Lys105がモノアセチル化されたペプチドに対しては親和性が大幅に低下しており(Kd = 0.73 µg/mL)、非アセチル化ペプチドに対してはほとんど親和性がありません(Kd = 2.99 µg/mL)(Rahman, S., et al. (2015).Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(36):11270-11275).
免疫原
アセチル化されたLys105とLys106を含むヒト/マウス/ラットSMC3の標的領域配列に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ELISA:Lys105/106がジアセチル化されたSMC3ペプチドには、Lys105がモノアセチル化されたSMC3ペプチドの2倍の親和性で結合し(それぞれKd = 0.04と0.09 µg/mL)ますが、Lys105がモノアセチル化されたペプチドに対しては親和性が大幅に低下しており(Kd = 0.73 µg/mL)、非アセチル化ペプチドに対してはほとんど親和性がありません(Kd = 2.99 µg/mL)(Rahman, S., et al. (2015).Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(36):11270-11275)。
クロマチン免疫沈降(ChIP):HDAC8-null HCT116細胞において、野生型HCT-116細胞との比較における、標的クロマチン部位におけるSMC3占有率の上昇を検出できます cells (Rahman, S., et al. (2015).Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(36):11270-11275)。
ChIP-seq:Rad21標的部位の81%およびEsco1標的部位の70%が含まれるSMC3の11番染色体における濃縮部位をChIP-seqにより検出できます(Rahman, S., et al. (2015).Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(36):11270-11275)。
ウェスタンブロッティング:HeLa細胞においてSMC3のLys105/106アセチル化を検出できます。shRNA処理によるESCO1またはESCO2の欠乏は、SMC3のLys105/106アセチル化レベルを低下させた一方、ESCO1/2の二重欠乏は、最も顕著なSMC3 Lys105/106アセチル化低下を引き起こしました(Rahman, S., et al. (2015).Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(36):11270-11275).
抗アセチルSMC3(Lys105/106)、クローン21A7(カタログ番号MABE1073)は、特異性の高いマウスモノクローナル抗体であり、SMC3 Lys105/106アセチル化を標的とし、クロマチン免疫沈降(ChIP)、 ChIP-seq、ELISA、ウェスタンブロッティングにおいて検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
ヒト網膜上皮色素(REP)細胞においてウェスタンブロッティングで評価済み。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、N-アセチルトランスフェラーゼESCO1をノックアウトしたヒト網膜上皮色素(REP)細胞からのライセート10 µgにおいて、野生型REP細胞からのライセートと比べて減少したSMC3 Lys105/106アセチル化を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約160 kDa。算出値:142.0/141.5/141.6/138.4/140.7 kDa(ウシ/ヒト/マウス/ラット/ツメガエル)。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG。
精製マウスIgG2b抗体、150 mM NaCl、0.05% sodium azide含有0.1 M Tris-Glycineバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE1073:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nicole L Arruda et al.
Epigenetics & chromatin, 15(1), 30-30 (2022-08-20)
Cohesin is an important structural regulator of the genome, regulating both three-dimensional genome organization and gene expression. The core cohesin trimer interacts with various HEAT repeat accessory subunits, yielding cohesin complexes of distinct compositions and potentially distinct functions. The roles
Tasha B Toro et al.
PloS one, 18(9), e0291779-e0291779 (2023-09-18)
Acetylation of lysine residues is an important and common post-translational regulatory mechanism occurring on thousands of non-histone proteins. Lysine deacetylases (KDACs or HDACs) are a family of enzymes responsible for removing acetylation. To identify the biological mechanisms regulated by individual
Chunlong Zhao et al.
Journal of medicinal chemistry, 67(16), 14016-14039 (2024-08-02)
HDAC8 can mediate signals by using its enzymatic or nonenzymatic functions, which are expected to be critical for various types of cancer. Herein, we employed proteolysis targeting chimera (PROTAC) technology to target the enzymatic as well as the nonenzymatic functions
Jiaxin Zhang et al.
Nucleic acids research, 51(10), 4760-4773 (2023-03-14)
Besides entrapping sister chromatids, cohesin drives other high-order chromosomal structural dynamics like looping, compartmentalization and condensation. ESCO2 acetylates a subset of cohesin so that cohesion must be established and only be established between nascent sister chromatids. How this process is
Design, synthesis and biological evaluation of quinoline-2-carbonitrile-based hydroxamic acids as dual tubulin polymerization and histone deacetylases inhibitors.
Hauguel, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 240, 114573-114573 (2022)